一般說明
Evelyn Rokitniki Abelseth(ERA)SAD衍生的狂犬病毒毒株糖蛋白(UniProt: P03524)由G基因编码。它属于横纹肌病毒科溶血病毒糖蛋白。这种糖蛋白是一种单代I型病毒粒子膜蛋白,有助于将病毒附着在宿主细胞受体上,诱导病毒粒子的内吞作用。在内体中,酸性pH诱导糖蛋白三聚体的构象变化,从而触发病毒与细胞膜之间的融合。已经显示烟碱乙酰胆碱受体(nAChR)、神经元细胞粘附分子(NCAM)和p75神经营养蛋白受体(p75NTR)的肌肉形式与糖蛋白结合并促进狂犬病病毒进入细胞。糖蛋白的Arg352被认为与狂犬病病毒的致病性高度相关,并且该位点的突变显著减弱了病毒。
特異性
克隆1112-1可在表达狂犬蛋白的L929细胞中检测狂犬病毒ERA株的糖蛋白。
克隆1112-1可在表达狂犬蛋白的L929细胞中检测狂犬病毒ERA株的糖蛋白。
免疫原
ERA(Evelyn Rokitniki Abelseth)狂犬病毒毒株的糖蛋白
ERA(Evelyn Rokitniki Abelseth)狂犬病毒毒株的糖蛋白
應用
中和分析: 代表性批次中和了狂犬病毒(Bunschoten, H., et. al. (1989).J Gen Virol.70 ( Pt 2):291-8; Dietzchold, B., et. al. (1992).Proc Natl Acad Sci USA.89(15):7252-6; Muller, T., et. al. (2009).PLoS Neql Trop Dis.3(11):e542; Schumacher, C.L., et. al. (1989).J Clin Invest. 84(3):971-5)。
中和分析:代表性批次中和了狂犬病毒(Bunschoten, H., et. al. (1989).J Gen Virol.70 ( Pt 2):291-8; Dietzchold, B., et. al. (1992).Proc Natl Acad Sci USA.89(15):7252-6; Muller, T., et. al. (2009).PLoS Neql Trop Dis.3(11):e542; Schumacher, C.L., et. al. (1989).J Clin Invest. 84(3):971-5)。
抗狂犬病毒克隆1112-1(目录号MABF949)是一种检测ERA狂犬病毒糖蛋白的小鼠单克隆抗体。它已被检验用于流式细胞术和中和。
研究类别
炎症 & 免疫学
炎症 & 免疫学
品質
通过流式细胞术在表达狂犬病毒蛋白的L929中进行了评估。
流式细胞术分析:1 µg该抗体在表达狂犬病毒蛋白的一百万个L929细胞中检测到狂犬病毒。
流式细胞术分析:1 µg该抗体在表达狂犬病毒蛋白的一百万个L929细胞中检测到狂犬病毒。
標靶描述
计算分子量58.66 kDa。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG1,溶于不含叠氮化物的PBS中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。 处理建议:收货后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2