产品名称
抗-组蛋白H3.1抗体,克隆1D4F2, clone 1D4F2, 1 mg/mL, from rat
生物源
rat
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1D4F2, monoclonal
物種活性
human, mouse
濃度
1 mg/mL
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HIST1H3F(8968)
一般說明
组蛋白H3是真核细胞中参与染色质结构的五个主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,与串珠′结构上的′珠核小体结构有关。组蛋白H3的N末端尾巴从球状核小体核心突出,并且可以经历影响细胞过程的几种不同类型的表观遗传修饰。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸氨基酸的共价连接以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
免疫原
对应于人组蛋白H3.1的KLH偶联的线性肽。
應用
免疫细胞化学分析:一个代表性批次以1:50稀释度在HeLa细胞中检测到组蛋白H3.1。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次以1:2,000稀释度在NIH/3T3细胞(Cell Engineering Corporation的Taro Tachibana教授)中检测到组蛋白H3.1。
Alexa Fluor™是Life Technologies的注册商标。
免疫沉淀分析:一个来自独立实验室的代表性批次在C2C12细胞中检测到组蛋白H3.1(Harada,A.,et al.(2012).EMBO J. 31(13):2994-3007.)。
染色质免疫沉淀分析:一个来自独立实验室的代表性批次免疫沉淀组蛋白H3.1(Maehara,K.,et al.(2013).Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.)。
染色质免疫沉淀测序分析:一个来自独立实验室的代表性批次免疫沉淀组蛋白H3.1(Maehara,K.,et al.(2013).Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次以1:2,000稀释度在NIH/3T3细胞(Cell Engineering Corporation的Taro Tachibana教授)中检测到组蛋白H3.1。
Alexa Fluor™是Life Technologies的注册商标。
免疫沉淀分析:一个来自独立实验室的代表性批次在C2C12细胞中检测到组蛋白H3.1(Harada,A.,et al.(2012).EMBO J. 31(13):2994-3007.)。
染色质免疫沉淀分析:一个来自独立实验室的代表性批次免疫沉淀组蛋白H3.1(Maehara,K.,et al.(2013).Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.)。
染色质免疫沉淀测序分析:一个来自独立实验室的代表性批次免疫沉淀组蛋白H3.1(Maehara,K.,et al.(2013).Nucleic Acids Res. 41(1):54-62.)。
该抗组蛋白H3.1抗体(克隆1D4F2)经验证可用于蛋白质印迹、ICC、IP、ChIP & ChIP-seq检测组蛋白H3.1。
品質
通过蛋白质印迹法在HeLa酸提取物中进行评价。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体在10 µg HeLa酸提取物中检测到组蛋白H3.1。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体在10 µg HeLa酸提取物中检测到组蛋白H3.1。
標靶描述
观测分子量〜17 kDa
外觀
形式:纯化
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
A co-localization model of paired ChIP-seq data using a large ENCODE data set enables comparison of multiple samples.
Maehara, Kazumitsu, et al.
Nucleic Acids Research, 41, 54-62 (2013)