主要文件
MABC1126
Sigma-Aldrich
抗-EGFRvIII突变抗体,克隆L8A4
clone L8A4, from mouse
别名:
Epidermal Growth Factor Receptor vIII
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
L8A4, monoclonal
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
表皮生长因子受体(UniProt:P00533;也称为EC:2.7.10.1、原癌基因c-ErbB-1、受体酪氨酸蛋白激酶erbB-1)由人的EGFR(也称为ERBB、ERBB1、HER1)基因编码(基因ID:1956)。EGFR是一种普遍表达的单通1型膜蛋白。其由24个氨基酸的信号肽合成,随后被裂解。其包含一个胞外结构域(aa 25-645)、一个跨膜结构域(aa 646-668)和一个胞质结构域(aa 669-1210)。EGF结合后,受体被磷酸化并募集衔接蛋白以开启下游信号级联反应。EGFR通常过表达,并在许多人类恶性肿瘤中发生突变,并且通常与侵袭性表型相关。最常见的截短的EGFR是变体III EGFR缺失突变体(EGFRvIII),其包含来自细胞外结构域的外显子2 7(801 bp)的框内缺失。据报道,约5%的人肺鳞状细胞癌(SCC)中存在EGFRvIII突变。还已经提出,EGFRvIII可能在人NSCLC肿瘤的发生和维持中起重要作用。已显示吉非替尼、厄洛替尼和HKI-272等药物可抑制EGFRvIII转化细胞的生长和肿瘤的生长。该单克隆抗体与表皮生长因子受体变体III(EGFRvIII)特异性结合,该变体存在于神经胶质瘤上,但不存在于正常组织上,并在受体结合后迅速内化。(参考文献:Ji, H., et al. (2006).Proc.Natl.Acad.Sci. USA 103(20); 7817-7822; Hens, M., et al. (2010).Nucl.Med. Biol. 37(7); 741-750)。
特異性
克隆L8A4与EGFR的突变形式EGFRvIII特异性结合。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应于与培养的HC2 20 d2细胞结合的融合连接处14个氨基酸的预测氨基酸序列。
應用
抗EGFRvIII突变,克隆L8A4,目录号MABC1126是一种小鼠单克隆抗体,可检测表皮生长因子受体变体III,并已检验可用于ELISA、流式细胞术、免疫细胞化学、免疫组织化学、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹。
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
蛋白质印迹分析:一个代表性批次在蛋白质印迹应用中检测到EGFRvIII突变(Wikstrand,C.J.,et. al.(1998).J Neuroviral.4(2):148-58; Grandi, P., et. al. (2010).Cancer Gene Ther.17(9):655-63; Wikstrand, C.J., et. al. (1995).Cancer Res. 55(14):3140-8)。
免疫组织化学(石蜡)分析:一个代表性批次在免疫组织化学应用中检测到EGFRvIII突变(Mellinghoff,I.K.,et. al.(2005).N Engl J Med. 353(19):2012-24; Sok, J.C., et. al. (2006).Clin Cancer Res. 12(17):5064-73)。
免疫组织化学分析:一个代表性批次在免疫组织化学应用中检测到EGFRvIII突变(Wikstrand,C.J.,et. al.(1998).J Neuroviral.4(2):148-58; Wikstrand, C.J., et. al. (1995).Cancer Res. 55(14):3140-8)。
ELISA分析:一个代表性批次在ELISA应用中检测到EGFRvIII突变(Wikstrand,C.J.,et. al.(1998).J Neuroviral.4(2):148-58; Wikstrand, C.J., et. al. (1995).Cancer Res. 55(14):3140-8)。
流式细胞术分析:一个代表性批次在流式细胞术应用中检测到EGFRvIII突变(Wikstrand,C.J.,et. al.(1998).J Neuroviral.4(2):148-58; Wikstrand, C.J., et. al. (1995).Cancer Res. 55(14):3140-8)。
免疫细胞化学分析:一个代表性批次在免疫细胞化学应用中检测到EGFRvIII突变(Wikstrand,C.J.,et. al.(1998).J Neuroviral.4(2):148-58; Batra, S.K., et. al. (1995).Cell Growth Differ.6(10):1251-9)。
品質
通过蛋白质印迹法在表达人EGFRvIII(NR6M)的NR6细胞中进行评价。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL的该抗体在表达人EGFRvIII(NR6M)的NR6细胞中检测到EGFRvIII突变。
標靶描述
观测分子量〜145 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆抗体IgG1,溶于不含叠氮化物的PBS中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在-20°C下可稳定保存1年。
处理建议: 收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装至微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融循环,否则可能损坏IgG并影响产品性能。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2