主要文件
MAB885
Sigma-Aldrich
抗乳头瘤病毒抗体,16L1,晚期蛋白,克隆号Cam Vir-1
clone Cam Vir-1, Chemicon®, from mouse
别名:
HPV
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
Cam Vir-1, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2a
運輸包裝
wet ice
特異性
人类乳头瘤病毒16型的L1(晚期)蛋白。可用于研究宫颈涂片和活组织切片中的HPV。通过免疫沉淀、蛋白印迹、丙酮或多聚甲醛固定细胞的免疫荧光以及石蜡切片的免疫过氧化物酶染色,可识别HPV-16 L1。
免疫原
含L1序列c端60%的β-半乳糖苷酶-HPV L1融合蛋白。
表位:16L1,晚期蛋白
應用
免疫沉淀、蛋白印迹和免疫荧光。
免疫组化。
在固定组织上显示反应性。 用pH 7.5-8.0的缓冲液稀释至所需工作体积。 对于广泛稀释,应使用含蛋白质或其他稳定介质。 最终工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
抗黏着斑蛋白抗体,16L1,晚期蛋白,克隆号Cam Vir-1,可检测黏着斑蛋白的水平,已发布,经验证可用于IP、WB、IH(P)。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外觀
形式:纯化
溶液形式,溶于磷酸盐缓冲液(PBS),pH 7.4,含0.1%叠氮化钠。
儲存和穩定性
在-20°C下可保存长达12个月。 应避免反复冻/融循环。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Analysis of the L1 gene product of human papillomavirus type 16 by expression in a vaccinia virus recombinant.
Browne, H M, et al.
The Journal of General Virology, 69 ( Pt 6), 1263-1273 (1988)
Seroprevalence of seven high-risk HPV types in The Netherlands.
Mirte Scherpenisse,Madelief Mollers,Rutger M Schepp,Hein J Boot,Hester E de Melker et al.
Vaccine null
Xue Chen et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 14(8), 2025-2033 (2018-04-24)
Current available human papillomavirus (HPV) vaccines are based on the major capsid protein L1 virus-like particles (VLPs), which mainly induce type-specific neutralizing antibodies against vaccine types. Continuing to add more types of VLPs in a vaccine raises the complexity and
Anthony V Morante et al.
Microbiology spectrum, 10(3), e0150522-e0150522 (2022-05-25)
Human papillomaviruses (HPVs) consist of two capsid proteins: major capsid protein L1 and minor capsid protein L2. The L2 protein has been shown to be involved in intracellular trafficking events that lead to the deposition of the viral DNA into