主要文件
MAB858-3-5
Sigma-Aldrich
抗-RSV抗体,核蛋白,克隆130-12H
clone 130-12H, Chemicon®, from mouse
别名:
RSV
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
無性繁殖:
130-12H, monoclonal
application:
ELISA
IF
物種活性:
human
技術:
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
citations:
1
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
130-12H, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
同型
IgG2aκ
運輸包裝
wet ice
一般說明
RSV是一种不稳定的副粘病毒,在组织培养中产生人类细胞的特征性融合-合胞体效应。已经鉴定出两种亚型A和B。亚型B的特征是该病毒的无症状株。更严重的临床疾病涉及亚型A株。
應用
抗RSV抗体,融合蛋白,克隆130-12H是抗呼吸道合胞病毒的抗体,用于ELISA & IF。
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Magdalena Anna Krzyzaniak et al.
PLoS pathogens, 9(4), e1003309-e1003309 (2013-04-18)
Respiratory Syncytial Virus (RSV) is a highly pathogenic member of the Paramyxoviridae that causes severe respiratory tract infections. Reports in the literature have indicated that to infect cells the incoming viruses either fuse their envelope directly with the plasma membrane