主要文件
MAB858-3
Sigma-Aldrich
抗-RSV抗体,核蛋白,克隆130-12H
clone 130-12H, Chemicon®, from mouse
别名:
RSV
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
130-12H, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
同型
IgG2κ
運輸包裝
wet ice
一般說明
RSV是一种不稳定的副粘病毒,在组织培养中产生人类细胞的特征性融合-合胞体效应。已经鉴定出两种亚型A和B。亚型B的特征是该病毒的无症状株。更严重的临床疾病涉及亚型A株。
特異性
核蛋白,42-44kD
免疫原
CH-18537
應用
ELISA(1:800+)
间接免疫荧光(1:100-200+)(新鲜冷冻组织切片)
最终工作稀释度必须由最终用户确定。
抗RSV抗体,核蛋白,克隆130-12H检测呼吸道合胞病毒水平,&已发布&验证可用于ELISA&IF。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
外觀
形式:纯化
纯化。 液体形式,含0.02M PB、0.25 MNaCl(Ph 7.6)、0.1%叠氮化钠。
儲存和穩定性
2-8°C下储存
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Cholesterol-rich microdomains as docking platforms for respiratory syncytial virus in normal human bronchial epithelial cells.
San-Juan-Vergara, H; Sampayo-Escobar, V; Reyes, N; Cha, B; Pacheco-Lugo, L; Wong et al.
Journal of virology null
Julien Sourimant et al.
Science advances, 8(25), eabo2236-eabo2236 (2022-06-25)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a leading cause of lower respiratory infections in infants and the immunocompromised, yet no efficient therapeutic exists. We have identified the AVG class of allosteric inhibitors of RSV RNA synthesis. Here, we demonstrate through biolayer
Silke M Currie et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 196(6), 2699-2710 (2016-02-14)
Respiratory syncytial virus (RSV) is a leading cause of respiratory tract infection in infants, causing significant morbidity and mortality. No vaccine or specific, effective treatment is currently available. A more complete understanding of the key components of effective host response