主要文件
MAB5258A4
Sigma-Aldrich
抗-突触小泡蛋白抗体,克隆SY38,Alexa Fluor 488结合物
clone SY38, from mouse, ALEXA FLUOR 488
别名:
Synaptophysin, Major synaptic vesicle protein p38
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
ALEXA FLUOR 488
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
SY38, monoclonal
物種活性
mouse, human
物種活性(以同源性預測)
bovine (immunogen homology)
技術
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SYP(6855)
一般說明
突触素是一种突触小泡糖蛋白,具有四个重38 kDa的跨膜结构域。它存在于神经内分泌细胞以及参与突触传递的大脑和脊髓中几乎所有神经元中。该蛋白在神经元组织中的定位和普遍表达使其成为神经元和神经内分泌肿瘤的极佳标志物。该蛋白的基因位于X染色体上(Xp11.23-p11.22)。该蛋白的确切功能尚不清楚:它与必需的突触小泡蛋白小突触泡蛋白相互作用,但是当突触素基因在动物中实验失活时,它们仍然发育并正常发挥作用。
特異性
该抗体与大脑和脊髓神经元、神经肌肉终板的突触前小泡以及人、牛、大鼠和小鼠的视网膜反应。它还与肾上腺髓质和胰岛细胞的囊泡反应。
免疫原
牛脑囊泡部分
應用
抗突触素抗体,克隆SY38,Alexa Fluor 488结合物可检测突触素的水平,&已发布&验证可用于IH。
研究子类别
神经元&神经胶质标志物
研究类别
神经科学
品質
通过免疫组织化学在成年小鼠脑组织中进行评估。
免疫组织化学分析:该抗体以1:100稀释度在成年小鼠脑组织中检测到突触素。
標靶描述
未偶联的亲本抗体(目录号MAB5258)的分子量约为38 kDa
外觀
纯化小鼠单克隆IgG1κ与Alexa Fluor 488偶联,溶于含15 mg/ml BSA和0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
纯化蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,以未稀释的等分试样在2-8°C下避光保存长达6个月。
分析報告
对照
成年小鼠脑组织
其他說明
未偶联的抗体(MAB5258)显示在大鼠上起作用。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Zhexing Wen et al.
Nature, 515(7527), 414-418 (2014-08-19)
Dysregulated neurodevelopment with altered structural and functional connectivity is believed to underlie many neuropsychiatric disorders, and 'a disease of synapses' is the major hypothesis for the biological basis of schizophrenia. Although this hypothesis has gained indirect support from human post-mortem