無性繁殖
141-7B2, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
特異性
该抗体与人MMP-7的前体形式特异性反应。 不与人MMP-7的活性形式以及人MMP-1、2、3、8、9和13交叉反应。
免疫原
直肠癌(SW837)细胞。
應用
MMP-7抗体(克隆141-7B2)是一种针对MMP-7的抗体,可用于ELISA、WB、IH(P)。
免疫印迹:10 μg/mL,分子量条带约30kDa。
在石蜡包埋的组织切片上进行的免疫组化分析:4-20 μg/mL
EIA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
在石蜡包埋的组织切片上进行的免疫组化分析:4-20 μg/mL
EIA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
MMPs & TIMPs
MMPs & TIMPs
研究类别
细胞结构
细胞结构
外觀
形式:纯化
纯化的免疫球蛋白。 液体,溶于含有2%无蛋白酶的牛血清白蛋白的0.1 M磷酸钠缓冲液(pH 7.0)中。
儲存和穩定性
收到货后,在-20°C下以未稀释等分试样可保存长达12个月。 应避免反复冻/融循环。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
由Daiichi Fine Chemical Co., Ltd生产
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
The American journal of pathology, 160(4), 1229-1238 (2002-04-12)
In various cancers, inactivating mutations in the adenomatous polyposis coli or Axin tumor suppressor proteins or activating mutations in beta-catenin's amino-terminal domain elevate beta-catenin levels, resulting in marked effects on T-cell factor (TCF)-regulated transcription. Several candidate beta-catenin/TCF-regulated genes in cancer
Matrix metalloproteinases in the restorative proctocolectomy pouch of pediatric ulcerative colitis.
World Journal of Gastroenterology null
DSG3 facilitates cancer cell growth and invasion through the DSG3-plakoglobin-TCF/LEF-Myc/cyclin D1/MMP signaling pathway.
Testing null
Expression of matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in HTLV-I-associated myelopathy.
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, 57, 839-849 (1998)
Prognostic value of E-cadherin, beta-catenin, MMPs (7 and 9), and TIMPs (1 and 2) in patients with colorectal carcinoma.
Journal of Surgical Oncology null