主要文件
MAB2160
Sigma-Aldrich
脆性X智力低下蛋白抗体,克隆1C3
ascites fluid, clone 1C3, Chemicon®
别名:
FMRP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1C3, monoclonal
物種活性
mouse, human, rat
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
適合性
not suitable for flow cytometry
not suitable for immunoprecipitation
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
一般說明
脆性X智力低下蛋白(FMRP)是一种与多核糖体相关的RNA结合蛋白,可能参与mRNA从细胞核到细胞质的转运。FMR1缺陷是脆性X综合征的病因,这是一种常见的遗传性疾病,其特征是中度至重度智力低下、巨睾症、大耳朵、下颌突出以及言语高亢、诙谐。大多数脆性X综合征患者的缺陷是由编码区正前方的CGG重复区扩增引起的。
特異性
人和小鼠FMRP。其表位位于FMRP的N端半部分。在FXR蛋白高表达的情况下,可检测到其与FXR蛋白交叉反应。
免疫原
具有全长FMRP(人)的融合蛋白。
應用
免疫组化:
冷冻和石蜡切片。使用先前批次的1:500-1:5,000稀释液。
ELISA:
将先前批次的1:500-1:5,000稀释液用于ELISA。
血液涂片上FMRP的检测:
使用先前批次的1:500-1:5,000稀释液。
免疫细胞化学:
将先前批次的1:500-1:5,000稀释液用于转染细胞。轻度固定(2% PFA,仅在封闭过程中用0.1% triton通透)
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
神经退行性疾病
RNA结合蛋白(RBP)
研究类别
神经科学
脆性X智力低下蛋白抗体(克隆1C3)可检测脆性X智力低下蛋白水平 & 已发表 & 经验证可用于ELISA、IC、IH(P) & WB。
品質
通过蛋白质印迹法对小鼠E17脊髓裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体的1:500稀释液在10 μg小鼠E17脊髓裂解液中检测到脆性X智力低下蛋白。
標靶描述
~71 kDa
外觀
未纯化
腹水小鼠单克隆IgG1k液体,不含防腐剂
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
HeLa全细胞裂解液、HeLa核裂解液、小鼠E17脊髓裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Fragile X mental retardation protein targets G quartet mRNAs important for neuronal function.
J C Darnell, K B Jensen, P Jin, V Brown, S T Warren, R B Darnell
Cell null
The RNA-binding protein fragile X-related 1 regulates somite formation in Xenopus laevis.
Huot, ME; Bisson, N; Davidovic, L; Mazroui, R; Labelle, Y; Moss, T; Khandjian, EW
Molecular Biology of the Cell null
C H Lin et al.
Journal of biochemistry, 128(3), 493-498 (2000-08-31)
Arginine methylation in RNA-binding proteins containing arginine- and glycine-rich RGG motifs is catalyzed by specific protein arginine N-methyltransferase in cells. We previously showed that lymphoblastoid cells grown in the presence of an indirect methyltransferase inhibitor, adenosine dialdehyde (AdOx), accumulated high
Sally M Till et al.
Human molecular genetics, 24(21), 5977-5984 (2015-08-06)
Recent advances in techniques for manipulating genomes have allowed the generation of transgenic animals other than mice. These new models enable cross-mammalian comparison of neurological disease from core cellular pathophysiology to circuit and behavioural endophenotypes. Moreover they will enable us
Rapid antibody test for fragile X syndrome.
Willemsen, R, et al.
Lancet, 345, 1147-1148 (1995)