Key Documents
MAB201B
Sigma-Aldrich
小鼠抗兔轻链抗体,生物素结合物
Chemicon®, from mouse
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
共軛
biotin conjugate
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
monoclonal
物種活性
rabbit
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
抗体分子通常包含与一对重链共价结合的两条免疫球蛋白轻链。免疫球蛋白轻链有两种类型,用希腊字母k和λ表示。|κ和γ轻链的长度约为250个氨基酸,平均质量约为25 kDa。在免疫球蛋白群体中发现的κ与λ的比例因物种而异。
特異性
与牛、山羊、亚美尼亚仓鼠、马、人、小鼠、大鼠和绵羊的交叉反应极小。
應用
小鼠抗兔轻链抗体,生物素结合物是一种抗兔轻链的抗体,用于ELISA、FC、WB、IH。
蛋白质印迹:1:20,000-1:400,000
免疫组化:1:500-1:5,000在组织切片上
流式细胞术:1:200 - 1:1,000
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
標靶描述
25kda
外觀
从0.01 M磷酸钠,0.25 M NaCl,pH值7.6,0.05%叠氮化钠冻干。15 mg/mL BSA作为稳定剂(无IgG、无蛋白酶)
儲存和穩定性
将冻干产品在2°-8°C温度下保存12个月。复溶后,产品作为未稀释的液体在2°-8°C下在黑暗中稳定六周。用蒸馏水复溶小瓶(添加0.5 ml水将产生1.1 mg/ml的最终浓度)。要延长复溶后溶液的保存时间,请添加等体积的甘油,使甘油的最终浓度达到50%,然后以未稀释的等分试样置于-20°C下可保存长达12个月。请注意,添加甘油后,蛋白质(和缓冲盐)的浓度将降至原浓度的一半。应避免反复冻融循环。避光。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
N Rampersaud et al.
British journal of pharmacology, 167(7), 1467-1479 (2012-07-11)
BACKGROUND AND PURPOSE Parkinson's disease (PD) is characterized by progressive dopaminergic cell loss; however, the noradrenergic system exhibits degeneration as well. Noradrenergic deficit in PD may be responsible for certain non-motor symptoms of the pathology, including psychiatric disorders and cognitive