共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
goat
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL (after reconstitution)
技術
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
亲和纯化的兔抗山羊IgG,过氧化物酶偶联物。
特異性
对山羊IgG重链和轻链具有特异性。
應用
ELISA和蛋白质印迹:
可用1:5,000-1:100,000稀释度。
免疫组化:
可用1:500-1:5,000稀释度。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
可用1:5,000-1:100,000稀释度。
免疫组化:
可用1:500-1:5,000稀释度。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
兔抗山羊IgG抗体,HRP偶联物是一种抗山羊IgG的抗体,用于ELISA、IH &WB。
研究子范畴
完整免疫球蛋白二抗
完整免疫球蛋白二抗
研究范畴
二抗&对照抗体
二抗&对照抗体
外觀
使用与琼脂糖珠偶联的抗原进行免疫亲和层析。
在含有0.01M PBS,pH 7.1和15mg/mL BSA的缓冲液中与辣根过氧化物酶偶联的纯化兔IgG。冻干。
儲存和穩定性
自装运之日起,冻干产品在2-8°C下可稳定储存长达12个月。
复溶后,产品作为未稀释的液体在2-8°C下稳定数周。要延长复溶后溶液的保存时间,请添加等体积的甘油,使甘油的最终浓度达到 50%,然后以未稀释的等分试样置于 -20°C 下可保存长达 12 个月。请注意,添加甘油后,蛋白质(和缓冲盐)的浓度将降至原浓度的一半。应避免反复冻/融循环。
警告:使用叠氮化钠作为防腐剂将显著抑制HRP的酶活性。
复溶后,产品作为未稀释的液体在2-8°C下稳定数周。要延长复溶后溶液的保存时间,请添加等体积的甘油,使甘油的最终浓度达到 50%,然后以未稀释的等分试样置于 -20°C 下可保存长达 12 个月。请注意,添加甘油后,蛋白质(和缓冲盐)的浓度将降至原浓度的一半。应避免反复冻/融循环。
警告:使用叠氮化钠作为防腐剂将显著抑制HRP的酶活性。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Leptin resistance following over-expression of protein tyrosine phosphatase 1B in liver.
N T Lam, S D Covey, J T Lewis, S Oosman, T Webber, E C Hsu, A T Cheung, T J Kieffer
Journal of Molecular Endocrinology null
Social stress profoundly affects lipid metabolism: over-expression of SR-BI in liver and changes in lipids and lipases in plasma and tissues of stressed mice.
Victor Rodriguez-Sureda,M Dolores Lopez-Tejero,Miquel Llobera,Julia Peinado-Onsurbe
Atherosclerosis null
Rebeca López-Úbeda et al.
PloS one, 10(6), e0130128-e0130128 (2015-06-23)
Gene Expression Microarray technology was used to compare oviduct transcriptome between inseminated and non-inseminated pigs during spontaneous oestrus. We used an in vivo model approaching the study from a physiological point of view in which no hormonal treatment (animals were
PP56 improves energy homeostasis in a mouse model of pancreatic cancer.
Feng Wang,Jorgen Larsson,Margery K Herrington,Johan Permert
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine null
The influence of pKA treatment on the ca2+ activation of force generation by trout cardiac Muscle.
Gillis TE, Klaiman JM
The Journal of Experimental Biology null