無性繁殖
HLA.ABC.m3, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
同型
IgG2a
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HLA-B(3106)
一般說明
之前分配的蛋白标识符P03989已合并到P01889中。完整的详细资料见于UniProt数据库。
特異性
该抗体与HLA-B27抗原牢固结合。它与HLA-B7抗原的结合强度也较低。通过斯卡查德分析进行的亲和力研究表明,该抗体对HLA-B27(9.7 x108M-1)的亲和力高于对HLA-B7
(9.5 x107M-1)的亲和力。
细胞反应性:
HLA-B27淋巴细胞染色的流式细胞术分析得出以下结果:
受试者 荧光强度
杂合HLA-B27+ 强
纯合HLA-B7+ 强
杂合HLA-B7+ 微弱的
非B27,非B7 阴性
(9.5 x107M-1)的亲和力。
细胞反应性:
HLA-B27淋巴细胞染色的流式细胞术分析得出以下结果:
受试者 荧光强度
杂合HLA-B27+ 强
纯合HLA-B7+ 强
杂合HLA-B7+ 微弱的
非B27,非B7 阴性
應用
该抗HLA-B27抗体(克隆HLA.ABC.m3)经验证可用于FC,IC检测HLA-B27。
该抗体可用于强直性脊柱炎和前葡萄膜炎等疾病中HLA-B27的检查。
建议使用 稀释度
1.流式细胞术和间接免疫荧光1:60~1:120
用等渗缓冲液稀释。在100μl缓冲液中,每1 x 10E6外周血单核细胞(PBMC)使用50 μl稀释的抗体。
2.细胞毒性试验1:25。
建议使用 稀释度
1.流式细胞术和间接免疫荧光1:60~1:120
用等渗缓冲液稀释。在100μl缓冲液中,每1 x 10E6外周血单核细胞(PBMC)使用50 μl稀释的抗体。
2.细胞毒性试验1:25。
外觀
形式:纯化
抗体以含有0.2%牛血清白蛋白和0.1%叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)提供。 通过流式细胞仪检测每个批次的特性。
儲存和穩定性
保存于2-8°C。对于延长的周期,以未稀释的等分试样储存在-20°C以下。应避免反复冻/融循环。
警告:单克隆试剂溶液含有0.1%叠氮化钠作为防腐剂。由于该物料在管道中积聚会产生潜在危害,因此应将废试剂与大量水一起处置。
警告:单克隆试剂溶液含有0.1%叠氮化钠作为防腐剂。由于该物料在管道中积聚会产生潜在危害,因此应将废试剂与大量水一起处置。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
RMD open, 3(1), e000451-e000451 (2017-09-08)
The strong genetic association between HLA-B27 and ankylosing spondylitis has been known for over 40 years. HLA-B27 positivity is possibly associated with severity of ankylosis. We studied the in vitro and in vivo impact of HLA-B27 in models of chondrogenesis
Description of a mouse monoclonal anti-HLA-B27 antibody HLA-ABC-m3.
Human immunology, 7, 205-216 (1983)