主要文件
MAB1254
Sigma-Aldrich
抗糜酶抗体,克隆B7
clone B7, 2.4 mg/mL, Chemicon®
别名:
Mast Cell Protease I
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
B7, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
2.4 mg/mL
技術
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgG1κ
適合性
not suitable for Western blot
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CMA1(1215)
一般說明
肥大细胞糜酶(EC 3.4.21.39)是S1肽酶家族颗粒酶亚家族的成员,可将C末端裂解为苯丙氨酸,酪氨酸,色氨酸和亮氨酸残基(按优先顺序)。糜酶储存在细胞内的肥大细胞颗粒中,是主要分泌的肥大细胞蛋白酶。分泌的肥大细胞糜酶被认为参与细胞外基质降解,血管活性肽的产生和腺体分泌的调节。
特異性
与人肥大细胞糜酶反应。
免疫原
从人皮肤纯化的糜酶。
應用
抗糜酶抗体,克隆B7是用于DB,IH的抗糜酶抗体。
斑点印迹:0.5-1.0 μg/mL。
免疫组化:0.5-1.0 μg/mL。为了获得最佳结果,应将组织或细胞离心涂片制备物固定在Carnoy′s液(60%乙醇,30%氯仿,10%冰醋酸)中。不建议在甲醛固定的组织上使用。
不建议用于蛋白质印迹。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
研究子类别
炎症 & 自身免疫机制
研究类别
炎症 & 免疫学
外觀
形式:纯化
通过蛋白G亲和层析纯化。 含20%甘油,pH值7.4的PBS中的液体。
儲存和穩定性
收到货后,在2-8°C下以未稀释等分试样可保存长达12个月。抗体也可以在-20º℃下以未稀释的等分试样储存。
分析報告
对照
阳性对照:肺、心脏、皮肤、胎盘。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Co-cultivation of mast cells and Fc epsilon RI alpha+ dendritic-like cells from human hip bone marrow.
D Kaur, P Berger, S M Duffy, C E Brightling, P Bradding
Clinical and Experimental Allergy null
M Yamada et al.
Kidney international, 59(4), 1374-1381 (2001-03-22)
Mast cells (MCs) are known to participate in various types of chronic disease, but their role in chronic renal rejection is poorly understood. Recently, distinct phenotypes of MCs have been described in humans by the demonstration of one protease, chymase.
Buffy coat preparation is a convenient source of progenitors for culturing mature human mast cells.
X S Wang, K H Yip, S W Sam, H Y A Lau
Journal of Immunological Methods null
Mast cell regulation of human endometrial matrix metalloproteinases: A mechanism underlying menstruation.
J Zhang, G Nie, W Jian, D E Woolley, L A Salamonsen
Biology of Reproduction null
Fixation with Carnoy's fluid reduces the number of chymase-positive mast cells: not all chymase-positive mast cells are also positive for tryptase
KleinJan, A. et al.
Allergy, 51, 614-620 (1996)