Key Documents
MAB1049
Sigma-Aldrich
抗骨形态发生蛋白4抗体,克隆3H2
clone 3H2, Chemicon®, from mouse
别名:
BMP-4, DVR-4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3H2, monoclonal
物種活性
rat, human, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
輸入
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
同型
IgG2b
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... BMP4(652)
mouse ... Bmp4(12159)
rat ... Bmp4(25296)
一般說明
骨形态发生蛋白4(BMP4)是属于TGF-β超家族蛋白的多肽。它与其他骨形态发生蛋白一样,参与骨骼和软骨的发育,特别是牙齿和四肢的发育以及骨折的修复。它已证明参与肌肉发育,骨骼矿化和子宫芽发育。BMP4也与表达不足的进行性骨化性纤维结构不良有关。在人类胚胎发育中,BMP4是胚胎早期分化和建立背腹轴所需的关键信号分子。BMP4从脊索的背侧部分分泌,并与音猬因子(从脊索的腹侧部分释放)协同作用,为后期结构的分化建立背腹轴。BMP4刺激上皮外胚层组织的分化。BMP4信号的抑制(通过chordin,noggin或follistatin)导致外胚层分化为神经板。如果这些细胞也接受来自FGF的信号,它们就会分化成脊髓;在缺乏FGF的情况下,细胞会变成脑组织。
特異性
通过蛋白质印迹和ELISA检测骨形态发生蛋白-4(BMP-4)的特异性。与人BMP-2或人TGF-β1无交叉反应。该抗体在还原和非还原条件下均与人和小鼠BMP-4反应。
人BMP-4(登录号P12644)前体(389 aa,糖基化)由前肽(273 aa)和活性BMP-4(116 aa,糖基化;降低的MW17-20 kDa)组成。
免疫原
重组小鼠BMP-4(Masuhara,1995)。
應用
使用经验证可用于ELISA、IC &WB的抗骨形态发生蛋白4抗体(克隆3H2)检测骨形态发生蛋白4。
使用骨诱导细胞的免疫细胞化学;即BFP和Saos-2
使用骨诱导细胞的蛋白质印迹;即,BFP和Saos-2
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
间充质干细胞
研究类别
干细胞研究
標靶描述
17kda
外觀
形式:纯化
纯化的蛋白 A
蛋白 A 纯化的小鼠免疫球蛋白,溶于 20 mM 磷酸钠,250 mM NaCl,pH.7.6 和 0.1% 叠氮化钠中作为防腐剂的溶液。
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2–8°C 条件下可稳定保存 1 年等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
小鼠脑提取物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
GATA2 and Sp1 Positively Regulate the c-kit Promoter in Mast Cells.
Maeda K, Nishiyama C, Ogawa H, Okumura K
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) null
Feriel Azibani et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 59(6), 1179-1187 (2012-05-02)
The renin-angiotensin-aldosterone system is involved in the arterial hypertension-associated cardiovascular remodeling. In this context, the development of cardiac fibrosis results from an imbalance between profibrotic and antifibrotic pathways, in which the role of aldosterone is yet not established. To determine
mDia1 targets v-Src to the cell periphery and facilitates cell transformation, tumorigenesis, and invasion.
Tanji M, Ishizaki T, Ebrahimi S, Tsuboguchi Y, Sukezane T, Akagi T, Frame MC, Hashimoto N et al.
Molecular and cellular biology null
Gremlin localization and expression levels partially differentiate idiopathic interstitial pneumonia severity and subtype.
M Myllarniemi, K Vuorinen, V Pulkkinen, H Kankaanranta, T Aine, K Salmenkivi, J Keski-Oja et al.
The Journal of Pathology null
Transient Overexpression of Gremlin Results in Epithelial Activation and Reversible Fibrosis in Rat Lungs.
Farkas L, Farkas D, Gauldie J, Warburton D, Shi W, Kolb M
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology null