Merck
KHGES003HB3
Millipore
Opticap 无菌 XL 300 Millipore Express SHC 0.5/0.2 µm 9/16 in.HB/带灌注钟罩的 HB
Opticap® XL 3, sterile, inlet connection diam. 9/16 in., pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 4.7 in. (11.9 cm)
别名:
Millipore Express® SHC,Opticap® XL囊式
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
材料
polyethersulfone
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap (Gamma stable)
polysulfone
silicone seal
品質等級
法律遵循
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
無菌
irradiated
sterile
產品線
Opticap® XL 3
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
參數
≤1.9 mL/min air diffusion at 2.8 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 23 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
技術
sterile filtration: suitable
長度
11.9 cm (4.7 in.)
柱標稱長度
4.7 in. (11.9 cm)
直徑
5.6 cm (2.2 in.)
過濾面積
290 cm2
入口接頭直徑
9/16 in.
入口到出口寬度
11.9 cm (4.7 in.)
出口接頭直徑
9/16 in.
雜質
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
基質
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
起泡點
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb (with Bell)
(14 mm (9/16 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Outlet with filling bell)
一般說明
设备配置:胶囊
包裝
双层易开袋
其他說明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:请参见《OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT胶囊用户指南》中的安装部分
  • 储存说明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
準備報告
本产品采用符合21 CFR 210.3(b)(6)中规定的“无纤维释放”过滤器标准的Millipore Express®膜制造。
灭菌方法
在123 °C下进行3次60分钟的高压灭菌循环;非在线蒸汽灭菌
分析報告
TOC/电导率
在灭菌和2.0 L的受控水冲洗后,样品在25 °C下显示出低于500 ppb TOC(根据USP<64>)和低于1.3 µS/cm(根据USP<64>)。
用水冲洗 ≥1 L 后,将满足 USP 可氧化物质测试要求
细菌保留
使用ASTM® F838方法,对样品进行最小保留的缺陷短波单孢菌挑战浓度为 1 × 10⁷ CFU/cm² 的定量保留。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
EMD Millipore Corporation保证,本品符合欧盟承压设备指令(European Pressure Equipment Directive, 97/23/EC of 29 May 1997)要求。本品依照欧盟承压设备指令Article 3 § 3条款要求分类。其设计和制造符合合理的工程实践,以确保安全使用。根据承压设备指令Article 3 § 3条款要求,本品不带CE标志。