主要文件
JH-10L-BK
Millipore
抗A抗体(克隆号BIRMA-1),血型鉴定中间体(FFMU)
Anti-A from the clone BIRMA-1, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
unpurified
無性繁殖
BIRMA-1, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pack of 10 L
濃度
1-11 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
6.7-7.7
同型
IgM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
标准化的浓缩细胞培养上清液,经过磷酸盐缓冲液洗滤。
用于制造抗A或抗A+B血型鉴定试剂成品或器械的中间体原料。
BIRMA-1抗体与所有常见类型的A抗原(包括A2B)反应强烈。在适宜浓度下,可直接凝集大多数A<sub>x</sub>。优点是不凝集B(A)型红细胞,也不会凝集未修饰或酶处理过的B或O型红细胞。本品经验证可用于制造抗A试剂。
含0.1% (w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。
获得美国FDA基于共享制造协议(shared manufacturing agreement)的许可。
應用
体外血型鉴定产品或器械生产。
用于进一步制造用途的抗体中间体。
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
部分加工试剂,限用于非注射产品的进一步制造。尚未确定是否存在病毒抗原。无美国标准效力(No US Standard of Potency)。如发现混浊,切勿使用。含0.1%<nbsp/>(w/v)叠氮钠。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1