Key Documents
KG-1L-BK
Millipore
抗C抗体(克隆号MS-24),血型鉴定中间体(FFMU)
Anti-C from the clone MS-24, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
抗體表格
unpurified
無性繁殖
MS-24, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pack of 1 L
濃度
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
技術
agglutination assay: suitable
pH值
6.7-7.7
同型
IgM
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
标准化、浓缩细胞培养上清液、非洗滤、极低pH缓冲性;用于制造抗C抗体血型鉴定试剂成品或器械的中间体原料
同大多数抗C多克隆抗体一样,与稀有的R<sub>2</sub>R<sub>Z</sub>型的反应性弱于其他C阳性基因型。MS-24可凝集Cx和Cw红细胞。
含0.1% (w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。
获得美国FDA基于共享制造协议(shared manufacturing agreement)的许可。
應用
体外血型鉴定产品或器械生产。
用于进一步制造用途的抗体中间体。
免責聲明
部分加工试剂,限用于非注射产品的进一步制造。尚未确定是否存在病毒抗原。无美国标准效力(No US Standard of Potency)。如发现混浊,切勿使用。含0.1%<nbsp/>(w/v)叠氮钠。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1