主要文件
IX70XXPKT1
Milli-Q
Milli-Q® IX纯化柱套件
This product is replaced with IX70XXPKIT. Search to Explore!
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
NACRES:
NB.85
品質等級
成份
Soda lime (for CO2 removal)
包裝
pkg of 1 kit
製造商/商標名
Milli-Q® IX
相容性
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该水纯化柱套件包括以下内容:
  • IPAK Gard® 10-15预处理套件可有效去除胶体、颗粒、游离氯和有机物,实现反渗透(RO)膜保护,提高系统性能。
  • 储罐排气过滤器,通过重新设计达到无缝集成,增强保护,防止空气污染物。
應用
实现对RO膜的最佳保护并有效防止空气污染物。
特點和優勢
IPAK Gard® 10-15预处理套件包含:
  • 活性炭,用于防止游离氯和有机物。
  • 深层过滤器,用于防止微粒和胶体。
  • 本套件中所含IPAK Gard®柱的供应商有63%通过了ISO 14001环境管理体系认证。
储罐通气过滤器包含:
  • 活性炭,用于去除挥发性有机物。
  • 碱石灰,用于去除CO2
  • 膜滤器,用于防止颗粒和细菌进入储罐。
法律資訊
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany