主要文件
IQ7XUVKT1
Milli-Q
ech2o®紫外线灯
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ storage tanks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
NB.33
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
ech2o®
相容性
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这款ech2o® 紫外灯套件包括 1 个用于Milli-Q® IQ 7003/05/10/15的无汞紫外LED杀菌灯,1 个用于Milli-Q® IQ/IX 储罐ASM的无汞紫外LED杀菌灯,1个用于Milli-Q® IQ 7003/05/10/15的有机污染物氧化的无汞紫外准分子灯。
應用
ech2o®紫外灯套件用于限制系统和储罐中生物膜的形成,确保有机污染物的氧化。
特點和優勢
  • 所有三个紫外灯都无汞。
  • 2个灯采用UVc LED技术(在265 nm下发射光),可使细菌失活
  • 1个灯采用准分子技术(在172 nm下发射光),可使有机污染物光氧化
成分
ech2o®灯用于系统& ech2o® ASM灯用于罐顶& ech2o®灯用于系统中有机污染物的氧化
法律資訊
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany