主要文件
IPAKQUA00
Milli-Q
IPAK Quanta® 纯水精制柱
new
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008 7016 ultrapure water systems fed with purified water
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
高度
39.5 cm (15.5 in.)
輸入
feed water nature purified water
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-30°C
一般說明
IPAK Quanta® 纯水精制柱含有创新的 IQnano 离子交换介质来去除痕量离子,还装填了高等级合成活性炭来去除痕量有机污染物。
与 IPAK Meta® 纯水精制柱 (IPAKMET00) 配套使用,可为敏感的实验室应用生产超纯水(1 类)。
應用
  • 用于将纯水作为进水的 Milli-Q® IQ/EQ 7000 和 EQ 7008/16 超纯水系统
  • 可为敏感应用提供超纯水(1 类)
特點和優勢
  • e-Sure 标签采用 RFID 技术与系统相连,提供耗材状态实时监控、数据管理及完整的可追溯性
  • 配有排水盖来排除多余水并在纯化柱报废时减轻重量
  • 78%的零件供应商通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律資訊
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany