主要文件
IPAKGARD1
Milli-Q
IPAK Gard® 3/5预处理柱
For Milli-Q® IQ/IX 7003/05 and Milli-Q® EQ 7008/16 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARA1.
别名:
IPAK Gard 03/05预处理包
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
品質等級
包裝
units of 1
製造商/商標名
Milli-Q®
儲存條件
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
輸入
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system)
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
運輸包裝
ambient
一般說明
IPAK Gard® 3/5 预处理柱可有效去除饮用水中的游离氯、胶体、颗粒和矿物质等水污染物,从而保护反渗透(RO)膜。
纯化技术包括去除游离氯的活性炭和去除微粒和胶体的折叠式过滤器。这种预处理柱可改善系统′性能并延长其使用寿命。
應用
  • 用于 Milli-Q® IQ/IX 7003/05 和 EQ 7008/16 系统,
  • 可保护反渗透膜免受饮用水中游离氯、胶体、颗粒和矿物质的侵蚀。
  • 改善系统性能及使用寿命。
特點和優勢
  • 折叠式过滤器可去除微粒和胶体,而活性炭块则可去除饮用水中的游离氯,从而确保反渗透膜性能长期良好。
  • e-Sure 标签采用 RFID 技术与系统相连,提供耗材状态实时监控、数据管理及完整的可追溯性。
  • 配有排水盖来排除多余水并在纯化柱报废时减轻重量。
  • 63%的零件供应商通过了ISO 14001环境管理体系认证。
法律資訊
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany