HT17MG-14K-PX25
MILLIPLEX® 人 TH17 磁珠组预混合 - 25 Plex - 免疫学多重检测
Simultaneously analyze multiple Th17 cytokine and chemokine biomarkers with the Th17 Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
别名:
Human Th17 cytokine multiplex kit, Luminex® human Th17 cytokine immunoassay, Millipore human Th17 cytokine panel
About This Item
品質等級
物種活性
human
製造商/商標名
Milliplex®
assay range
accuracy: 79-107%
standard curve range: 1-5000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 10-40,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 12-50,000 pg/mL
(IL-17A & IL-2)
standard curve range: 24-100,000 pg/mL
(IL-17 & IL-4)
standard curve range: 3-10,000 pg/mL
(IL-6 & TNFα)
standard curve range: 336-1,500,000 pg/mL
(IL-23)
standard curve range: 37-150,000 pg/mL
(IL-22 & TNFβ)
standard curve range: 488-2,000,000 pg/mL
(IL-17E/IL-25)
standard curve range: 49-200,000 pg/mL
(IL-28a & IL-31)
standard curve range: 5-20,000 pg/mL
(MIP-3α, IL-1β, IL-12 (p70), IL-15, IL-21 & IL-33)
standard curve range: 6-25,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 61-250,000 pg/mL
(GM-CSF & IL-27)
standard curve range: 7-30,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 9-35,000 pg/mL
(IL-9)
技術
multiplexing: suitable
相容性
configured for Premixed
檢測方法
fluorometric (Luminex xMAP)
運輸包裝
wet ice
一般說明
Th17细胞参与细胞外细菌和真菌的清除。它们在肠固有层中含量丰富,作为抵抗入侵病原体的屏障。过量的Th17细胞与几种自身免疫性疾病的发病机理有关,包括多发性硬化,银屑病,青少年糖尿病,类风湿关节炎,克罗恩′病和自身免疫葡萄膜炎。此外,Th17细胞在肿瘤的发展,进展和转移中起着重要作用,可能在促进和抑制肿瘤的生长中都起着重要作用。
MILLIPLEX ®人TH17预混珠面板是一种25重试剂盒,用于同时定量血清、血浆或培养上清液样品中的以下分析物:GM-CSF、IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-9、IL-10、IL-12(p70)、IL-13、IL-15、IL-17A、IL-17F、IL-17E/IL-25、IL-21、IL-22、IL-23、IL-27、IL-28A、IL-31、IL-33、MIP-3α/CCL20、TNF-α和TNFβ。
Luminex® xMAP®平台使用磁珠免疫分析格式,以实现理想的速度和灵敏度,同时定量多种分析物,从而显著提高生产力,同时节省宝贵的样品量。
组套类型:细胞因子/趋化因子
特異性
抗体与该面板中任何其他分析物之间的交叉反应性都为无法检测或可忽略。
應用
- 分析物:GM-CSF、IFN-γ、IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-9、IL-10、IL-12(p70)、IL-13、IL-15、IL-17A、IL-17F、IL-17E/IL-25、IL-21、IL-22、IL-23、IL-27、IL-28A、IL-31、IL-33、MIP-3α/CCL20、TNF-α、TNFβ
- 推荐的样品类型:血清,血浆和细胞培养样品
- 推荐的样品稀释度:纯
- 分析运行时间:过夜
- 研究类别:炎症&免疫学
儲存和穩定性
其他說明
法律資訊
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
標靶器官
Respiratory Tract