Key Documents
HG00BX15
Millipore
亚碲酸钾
1% (solution)
别名:
亚碲酸钾 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
K2TeO3
CAS号:
分子量:
253.79
分類程式碼代碼:
41171614
包裝
pkg of 10 ea (HG00BX15.PK)
濃度
1% (solution)
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI 密鑰
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2