主要文件
GVHP29325
Millipore
Durapore 滤膜,PVDF,疏水性,0.22 µm,293 mm,白色,光面
pore size 0.22 μm, PVDF, hydrophobic, filter diam. 293 mm
别名:
Durapore®筛网过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
材料
PVDF
plain filter
white filter
無菌
sterile; γ-irradiated
產品線
Durapore®
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Durapore®
參數
≥16 mL/min-cm2 air flow rate ((Gurley))
>1 mL/min-cm2 water flow rate (25 inHg) (with methanol prewet)
85 °C max. temp.
過濾器直徑
293 mm
厚度
125 μm , (typical)
重量法萃取物
0.5%
折射率
n/D 1.42
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm pore size
≥65 % porosity
輸入
sample type liquid
容量
150 μg/cm2
起泡點
≥18 psi (1.24 bar), air with methanol
一般說明
滤器类型:网式过滤器
滤器编码:GVHP
應用
空气除菌、气体除菌、溶剂过滤
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
  • 存储声明:干燥储存
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany