Key Documents
GF154
Sigma-Aldrich
Wnt-3a,重组小鼠
The recombinant murine Wnt-3a protein is a monomeric glycoprotein containing 328 amino acid residues.
别名:
Mouse Wnt-3a, Recombinant Wnt-3a
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
生物源
mouse
品質等級
分子量
Mw 38.0-41.0 kDa
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
<0.1 ng/μg endotoxin (1EU/μg)
輸入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
mouse ... WNT3A(22416)
一般說明
产品来源:表达全长Wnt3a的小鼠L细胞。
重组鼠Wnt-3a是含有328个氨基酸残基的单体糖蛋白。当在非还原条件下通过SDS-PAGE分析时,鼠Wnt-3a以约38.0-41.0 kDa的表观分子量迁移。
Wnt-3a信号传导与干细胞分化的控制有关。Wnt蛋白与低密度脂蛋白受体相关蛋白家族(LRP-5或-6)或Ryk非典型受体酪氨酸激酶的共受体结合,与卷曲蛋白家族的受体结合。已经显示Wnt蛋白在胚胎发生过程中调节细胞间各种相互作用,更具体地调节中胚层分化和成骨。Wnt蛋白也已显示在成年干细胞的调节中具有假定的作用。
應用
研究类别
干细胞研究
重组鼠Wnt-3a蛋白是含有328个氨基酸残基的单体糖蛋白。
聯結
替代:GF160
外觀
从含有PBS和1.0% CHAPS缓冲液的溶液中冻干。
儲存和穩定性
自接收之日起,冻干物料在-20°C下可保存6个月。用无菌水再混悬至浓度为100µg/mL。复溶的Wnt3a应以一次性等分试样保存于-80°C中,可保存长达3个月。应避免反复冻/融循环。在运输过程中,偶尔会分散一定量的产品。’建议在复溶之前将小瓶轻轻地粘在坚硬的表面上。
分析報告
比活度:如TCF/LEF-荧光素酶报道基因所确定的,Wnt3a蛋白已显示出生物活性。 该作用的ED50通常为<250 ng/mL。应确定每项应用的最优浓度。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
商品
rganoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.