主要文件
GEPP047
Millipore
47mm 25/pk 0.2 um Express SHF cut disks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
產品線
Millipore Express®
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millipore Express®
過濾器直徑
47 mm
基質
Millipore Express® SHF
孔徑
0.2 μm nominal pore size
法律資訊
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany