主要文件
EZFREAG57
Millipore
EZ-Fluo 试剂盒
For fluorescence-based microbial detection technology
别名:
荧光染色试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116130
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.85
品質等級
製造商/商標名
EZ-Fluo
包裝
pkg of -57 tests
儲存條件
room temperature
技術
Rapid Sterility Testing: suitable
輸入
cell
應用
food and beverages
檢測方法
fluorometric
運輸包裝
ambient
儲存溫度
15-25°C
一般說明
EZ-Fluo试剂盒是EZ-Fluo快速检测系统的一部分,以尽早处理污染事件。试剂盒由复溶试剂、荧光试剂、染色缓冲液、塑料储存袋和移液管组成,可进行57次检测。EZ-Fluo方法基于一种独特、非破坏性的荧光标记。在过滤和培养回收的微生物后,使用染色试剂。最初,该试剂是无色的,但在与活细胞和可培养细胞相互作用时,活细胞产生的普遍细胞内酶会切割底物并释放荧光团。在荧光团积累时,信号被放大,可使用EZ-Fluo读取器检测到。
應用
作为EZ-Fluoez-fluo快速检测系统的一部分,EZ-Fluo试剂盒提供了一种有效的方法来检测可过滤样品中的微生物污染,如原材料、过程样品、最终产品和环境样品。
特點和優勢
  • 快速准确的污染物定量检测
  • 染色过程不具有非破坏性
  • 检测微生物污染物的可靠替代方法
法律資訊
EZ-FLUO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany