主要文件
EX0290
Supelco
Ethyl alcohol, pure
94.9-96.0% (GC), suitable for HPLC, 190 Proof, Meets ACS Specifications
别名:
乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OH
CAS号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
200-578-6
product name
酒精, HPLC, Meets ACS Specifications
蒸汽密度
1.59 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
44.6 mmHg ( 20 °C)
化驗
94.9-96.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Titrable base
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.1% Methanol content (CH3OH)
蒸發殘留物
≤0.001%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.3600 (lit.)
pH值
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 17 °C
紫外吸收
λ: 210 nm Amax: ≤0.4
λ: 220 nm Amax: ≤0.25
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 270-400 nm Amax: ≤0.01
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
-6 is 1 x 1L; Case contains 6 x 1L-1 is 1 x 4L; Case contains 4 x 4L
HPLC, Meets ACS Specifications
分析報告
Assay (GC): 94.9-96.0%
Color (APHA): 10APHA max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Methanol content (CH3OH): 0.1% max
Solubility in water: Passes test
Substances darkened by sulfuric acid: Passes test
Substances reducing permanganate: Passes test
Titrable acid: 0.0005meq/g max
Titrable base: 0.0002meg/g max
UV Abs. at 210 nm: 0.4AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.25AU max
UV Abs. at 230 nm: 0.15AU max
UV Abs. at 240 nm: 0.05AU max
UV Abs. at 270 - 400 nm: 0.01AU max
腳註
1在瑞士分发和使用乙醇需要瑞士联邦酒精管理局的许可证。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
62.6 °F
閃點(°C)
17 °C