主要文件
ET12/2-3D0
Millipore
NovaSeptum® GO Tri-clamp 1端口支架
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104105
材料
303 stainless steel nut (locking nut and tool)
polysulfone ring(s) (safety ring )
品質等級
產品線
NovaSeptum® GO
特點
autoclavable
參數
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F)
6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
應用
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
儲存溫度
room temp
一般說明
NovaSeptum® GO TC支架设计用于NovaSeptum® GO采样单元。该支架也可配合TC。未获得最佳无菌溶液,请将支架与NovAseptic®连接器配合使用。
装置配置: 无菌采样连接器
特異性
NovaSeptum® Go采样支架设计用于2 mm直径针头,适合广泛应用。为了增强保护,每个支架可与NovaSeptum® GO安全标签(ENSTAG)配合使用,以防止意外驱动。每个盒子内包含质量证书。
應用
ET12/2-3D0(1次,每盒1件)
无菌试验、热原试验、内毒素试验、化学分析、pH值分析和发酵应用
成分
  • 料盒:玻璃纤维增强聚砜(PSU)
  • 安全环:PSU
  • 锁紧螺母和工具:不锈钢,符合SS2346,ASTM® 303
  • 锁定标记:聚酰胺/不锈钢
  • 润湿材料:不锈钢,符合316L EN 1.4435,ASME SA 479/ASTM® A 479,EN 10 272
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany