材料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
品質等級
agency
ISO 7004
無菌
electron beam irradiated
特點
ready-to-use
製造商/商標名
EZ-Fit®
包裝
pkg of Multi packaging
參數
100 mL sample volume
容量
100 mL
過濾器直徑
47 mm
漏斗容量
100 mL
容積
100 mL
孔徑
0.22 μm pore size
輸入
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® (System)
運輸包裝
ambient
一般說明
EZ-Fit®过滤装置是一种一次性过滤设备,由白色的网格状混合纤维素酯(MCE)膜和粉色底座制成。它通过避免微生物分析的风险,提供了一种安全、快速的膜过滤方法。
过滤单元采用电子束辐照,通风口盖覆盖整个过滤过程中的样品,360 °的边缘防止在膜转移过程中误触膜过滤区域,以保护样品免受污染,同时确保可靠的微生物计数结果。
EZ-FIT® Azure功能使EZ-FIT®过滤单元更加符合人机工程学,使用更加方便,具有透明的漏斗和全方位的填充水平指标,便于从任何角度进行填充。创新的漏斗组件设计可防止膜泄漏或样品绕过(by-pass)。
过滤装置符合国际标准,最大程度减少样品残留。该装置可以堆叠以节省工作面积。这种一次性设备可装配到具有特定EZ-Fit®过滤头的EZ-FIT®歧管上。
过滤单元采用电子束辐照,通风口盖覆盖整个过滤过程中的样品,360 °的边缘防止在膜转移过程中误触膜过滤区域,以保护样品免受污染,同时确保可靠的微生物计数结果。
EZ-FIT® Azure功能使EZ-FIT®过滤单元更加符合人机工程学,使用更加方便,具有透明的漏斗和全方位的填充水平指标,便于从任何角度进行填充。创新的漏斗组件设计可防止膜泄漏或样品绕过(by-pass)。
过滤装置符合国际标准,最大程度减少样品残留。该装置可以堆叠以节省工作面积。这种一次性设备可装配到具有特定EZ-Fit®过滤头的EZ-FIT®歧管上。
應用
EZ-FIT®过滤装置用于检查液体样品中的生物负荷,包括过程中和最终产品样品(饮料、药品和水)。这些产品还被用于工业质量控制和水监测。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
商品
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.