材料
316L stainless steel
滅菌相容性
autoclavable compatible
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
EZ-Fit®
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
带6个位置的EZ-Fit®过滤歧管底座设计用于进行实验室样品过滤。过滤歧管结构可在重复使用过程中消除所有污染源,因为歧管基座的每个部分均可清洁和高压灭菌。
EZ-Fit®过滤歧管底座可以同时容纳六个过滤头,这意味着可以一次测试六个样品,并且符合人体工程学的设计可以在层流罩下操作,节省实验室工作台空间。
过滤歧管的2路阀系统可防止用户在开启或关闭阀门时意外触摸过滤头。
EZ-Fit®过滤歧管底座可以同时容纳六个过滤头,这意味着可以一次测试六个样品,并且符合人体工程学的设计可以在层流罩下操作,节省实验室工作台空间。
过滤歧管的2路阀系统可防止用户在开启或关闭阀门时意外触摸过滤头。
應用
EZ-Fit®过滤支架底座(6头)用于实验室日常样品过滤。各行业的原材料、半成品和成品的液体样品可以使用该设备进行测试。
特點和優勢
EZ-Fit过滤歧管基座具有以下特点和优势:® 过滤歧管底座:
- 不同的过滤头适合可重复使用和一次性过滤装置。
- 每个组件可拆卸,以便进行深入清洁。
- 耐高压灭菌零件。
- 用于真空管的快速接头。
- 低高度,更容易使用内部层流罩。
包裝
EZFITBASE6 x1
EZFITMHTA3 x2
EZFITMHTA3 x2
分析報告
具有6个位置的EZ-Fit®过滤歧管底座可以一次过滤6个测试样品。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany