EARB-6
1 of 10
Millipore
MPMES
用于mPAGE® Bis-Tris凝胶的MES SDS运行缓冲液粉末
Sigma-Aldrich
B9935
BMS-345541
PHL89803
桔皮素
MP41G15
mPAGE® 4-12% Bis-Tris预制凝胶
MP42G15
mPAGE® 4-20% Bis-Tris预制凝胶
91414
三羟甲基氨基甲烷缓冲液
MPM0PS
MOPS SDS电泳缓冲液粉末,用于mPAGE® Bis-Tris凝胶
PPB002
Tris 缓冲盐水,含Tween ™ 20,pH 8.0
51275
苏木精溶液(Mayer法)
S0389
蔗糖
100
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2