主要文件
DX2510
Supelco
Drierite non-Indicating
8 Mesh
别名:
Drierite non-Indicating, desiccant
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CaO4S
CAS号:
分子量:
136.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-900-3
形狀
granular
尺寸
8 mesh
顏色
white
粒徑
8 mesh
mp
1450 °C
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI 密鑰
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
應用
8 Mesh
分析報告
Description: White irregular granules
法律資訊
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1