Key Documents
CDPRM2606
Milli-Q
Rogard II预滤器
66 cm (26 in.), For protection of reverse osmosis (RO) membrane
别名:
Rogard II预滤器66 cm(26")
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
材料
polypropylene (Melt blown)
品質等級
特點
removes large particles from tap water
包裝
pkg of 6 units
高度
66 cm (26 in.)
孔徑
5.0 μm pore size
相容性
for use with Milli-Q® IQ 7010
運輸包裝
ambient
一般說明
Rogard预处理器设计用于去除自来水中的大颗粒、有机化合物和游离氯,对水进行预处理。这样可以保护反渗透(RO)膜免受有机污垢和氯氧化影响。
應用
Rogard II 预处理器66 cm (26") 与 Milli-Q® 和Milli-RO 碗式系统一起使用,主要用于药品分析和环境测试。
特點和優勢
  • 反渗透(RO)膜的最佳保护。
  • 确保优化的系统寿命和性能。
  • 采用深层过滤纯化技术。
法律資訊
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany