主要文件
CD-125ML-RU
Millipore
抗E抗体,克隆号MS-78,仅供研究使用
Anti-E from the clone MS-78, Human IgG, For non-IVD/Research Use, pkg of 125 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116102
eCl@ss:
34220510
NACRES:
NA.41
生物源
human
品質等級
抗體表格
unpurified
無性繁殖
MS-78, monoclonal
形狀
liquid
包裝
pkg of 125 mL
技術
agglutination assay: suitable
同型
IgG
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
表达人IgG单克隆血型鉴定抗体的澄清细胞培养上清液。用于研究(非体外诊断)使用。含0.1% (w/v)叠氮钠;保质期:24个月(从过滤日期起算)。
應用
仅供研究(非体外诊断)使用
大瓶装 用于研究(非体外诊断)使用。
法律資訊
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
部分加工试剂,限用于非注射产品的进一步制造。尚未确定是否存在病毒抗原。无美国标准效力(No US Standard of Potency)。如发现混浊,切勿使用。含0.1%(w/v)叠氮钠。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1