主要文件
AQ503
Sigma-Aldrich
山羊抗人IgM+IgG+IgA抗体,F(ab′)2
0.5 mg/mL, Chemicon®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
0.5 mg/mL
技術
ELISA: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
IgG是最丰富的免疫球蛋白,包含两条重链和两条轻链。每个分子有两个抗原结合位点。IgG有4个亚类:IgG1(66%),IgG2(23%),IgG3(7%)和IgG4(4%)。IgM约占血清免疫球蛋白的10%。IgM(含IgD)是B细胞表面表达的主要免疫球蛋白。单体IgA占血清免疫球蛋白的5-15%,而二聚体IgA位于粘膜表面。
特異性
与人IgM、IgG和IgA的重链和轻链以及人IgD的轻链反应。
该抗体与人IgM、IgG和IgA的重链和轻链以及人IgD的轻链反应,如ELISA和流式细胞仪所示。
免疫原
由人Ig的胃蛋白酶消化物制备。
表位:人IgM,IgG,IgA
應用
研究子类别
片段特异性二抗
研究类别
二抗&对照抗体
该山羊抗人IgM+IgG+IgA抗体F(ab′)2经验证可用于ELISA检测人IgM+IgG+IgA。
外觀
凝胶过滤色谱
通过胃蛋白酶消化的抗体的凝胶过滤色谱法纯化。液体溶于1.0 mL 100 mM硼酸盐缓冲盐水,pH值8.2。
儲存和穩定性
从收到之日起,在2°-8°C无菌条件下冷藏保存12个月。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects