主要文件
AQ108P
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Guinea Pig IgG Antibody, F(ab′) 2, HRP
Chemicon®, from goat
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
guinea pig
製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
相关类别
應用
Detect Guinea Pig IgG using this Goat anti-Guinea Pig IgG Antibody, F(ab′) 2, HRP validated for use in ELISA & WB.
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3