主要文件
AP308A
Sigma-Aldrich
山羊抗小鼠IgG抗体,(H + L)碱性磷酸酶偶联
1 mg/mL, Chemicon®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
生物源
goat
品質等級
共軛
alkaline phosphatase conjugate
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
mouse
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
技術
ELISA: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白 G(IgG)是人血清中最丰富的蛋白质之一,成人血液中的正常水平在 8-17 mg/mL 之间。IgG 对我们抵抗微生物很重要,而 B 淋巴细胞产生的分子是我们适应性免疫反应的一部分。IgG 分子具有两个独立的功能;与引起反应的病原体结合,以及募集其他细胞和分子来破坏抗原。IgG 池的变异性是通过体细胞重组产生的,在给定时间点个体的特异性数量估计为 1011 个变异体。
该试剂是来源于山羊的亲和纯化抗体。 纯化的抗体与碱性磷酸酶偶联,在缓冲液中稳定化。
特異性
对小鼠IgG重链和轻链具有特异性。 采用ELISA法检测抗小鼠IgG抗体的交叉反应性。 与人IgG的交叉反应性最低。
應用
ELISA:1:3,000(1,2)
免疫组化/免疫细胞化学:1:200-1:500(3,4)
蛋白质印迹,显色:1:200-1:500(1,2)
蛋白质印迹,化学发光:1:2,000-1:5,000(1)
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
完整免疫球蛋白二抗
研究类别
二抗&对照抗体
该山羊抗小鼠IgG抗体,(H+L)碱性磷酸酶偶联物经验证可用于ELISA,WB检测小鼠IgG。
外觀
免疫亲和纯化
儲存和穩定性
未稀释的抗体在2-80℃下可稳定保存12个月。请勿稀释后保存。不可冷冻。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Transcriptional regulation of livin by beta-catenin/TCF signaling in human lung cancer cell lines.
Dong Yuan,Liqun Liu,Dayong Gu
Molecular and Cellular Biochemistry null
Amber Haynes Fradkin et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 98(9), 3247-3264 (2009-07-02)
Aggregation of recombinant therapeutic protein products is a concern due to their potential to induce immune responses. We examined the immunogenicity of protein aggregates in commercial formulations of recombinant human growth hormone produced by freeze-thawing or agitation, two stresses commonly
Ayse Inhan Garip et al.
Acta biologica Hungarica, 61(2), 158-167 (2010-06-04)
It is by now accepted that extremely low frequency electromagnetic fields ELF-EMF (0-300 Hz) affect biological systems although the mechanism has not been elucidated yet. In this study the effect of ELFEMF on the number of apoptotic cells of K562