生物源
chicken
品質等級
抗體表格
purified antibody
無性繁殖
polyclonal
製造商/商標名
Chemicon®
濃度
1 mg/mL
技術
blocking: suitable (interfering antibodies)
同型
IgY
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
鸡将大量的IgY(IgG)转移到蛋黄中,并且从蛋中收获抗体消除了对侵入性流血程序的需要。一周′鸡蛋所含抗体量可比一周流血的兔血所含抗体量多10倍。 然而,在免疫测定中使用某些鸡源抗体时存在一些缺点。鸡IgY不能固定哺乳动物补体成分C1,且使用标准溶液也不能作为沉淀抗体。
應用
凝胶电泳法分析:通过SDS-PAGE分离来自代表性批次的20 µg还原鸡IgY,并使用总蛋白染色进行可视化。
注:用作ChIP Ab+MeCP2目录号17-10491的阴性对照。
注:为了用作阴性对照,使用相同浓度的一抗或正常血清平行进行实验。用正常血清获得的信号表明存在非特异性相互作用。一抗的任何其他信号均表明特异性抗体-抗原相互作用。
注:用作ChIP Ab+MeCP2目录号17-10491的阴性对照。
注:为了用作阴性对照,使用相同浓度的一抗或正常血清平行进行实验。用正常血清获得的信号表明存在非特异性相互作用。一抗的任何其他信号均表明特异性抗体-抗原相互作用。
研究子类别
同型对照抗体
同型对照抗体
研究类别
二抗&对照抗体
二抗&对照抗体
品質
使用非还原鸡IgY通过蛋白质印迹进行了评估。
蛋白质印迹分析:用兔抗鸡二抗检测到0.01 µg这种非还原鸡IgY。
蛋白质印迹分析:用兔抗鸡二抗检测到0.01 µg这种非还原鸡IgY。
標靶描述
观察值〜180 kDa。在某些细胞裂解物中可能会观察到未表征的条带。
外觀
T凝胶
在含有0.05%叠氮化钠的PBS缓冲液中的纯化鸡多克隆抗体。
形式:纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Emile Rage et al.
Applied microbiology and biotechnology, 103(18), 7491-7504 (2019-07-25)
Infectious bursal disease virus (IBDV) is the cause of an economically important highly contagious disease of poultry, and vaccines are regarded as the most beneficial interventions for its prevention. In this study, plants were used to produce a recombinant chimeric
Nealia Cm House et al.
eLife, 8 (2019-12-06)
CAG/CTG trinuncleotide repeats are fragile sequences that when expanded form DNA secondary structures and cause human disease. We evaluated CAG/CTG repeat stability and repair outcomes in histone H2 mutants in S. cerevisiae. Although the two copies of H2A are nearly