抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
monkey, mouse
物種活性(以同源性預測)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBA1A(7846)
一般說明
微管参与多种细胞活动,从有丝分裂和转运事件到细胞运动和细胞形状的维持。微管蛋白本身是一种球状蛋白,由两种多肽(α和β微管蛋白)组成。将α和β微管蛋白二聚体组装到13个原丝上,形成直径为22 nm的微管。酪氨酸连接酶将C端酪氨酸添加到单体α微管蛋白上。组装的微管可以被细胞骨架相关羧肽酶脱去酪氨酸。脱酪氨酸化的α微管蛋白称为Glu-微管蛋白。脱酪氨酸化的α微管蛋白的另一种翻译后修饰是C末端聚谷氨酰化,它是神经元细胞和有丝分裂纺锤体中微管的特征。
特異性
该抗体可检测α微管蛋白的酪氨酸化形式。
免疫原
对应于人酪氨酸化α微管蛋白的KLH偶联的线性肽。
應用
使用经验证可用于蛋白质印迹、ELISA & ICC.的该兔多克隆酪氨酸化抗α微管蛋白抗体检测微管蛋白。
蛋白印迹分析:一个来自独立实验室的代表性批次采用纯化的猪微管蛋白,特异性地检测到酪氨酸化α微管蛋白并且没有检测到非酪氨酸化α微管蛋白(Gundersen, G. G., et al. (1984).Cell. 38(3):779-89.)。
ELISA 分析:一个来自独立实验室的代表性批次在间接ELISA和竞争ELISA中特异性地检测到酪氨酸化α微管蛋白(Gundersen, G. G., et al. (1984).Cell. 38(3):779-89.)。
免疫细胞化学分析:一个来自独立实验室的代表性批次在间期的TC-7 细胞中特异性地检测到酪氨酸化α微管蛋白并且没有检测到非酪氨酸化α微管蛋白(Gundersen, G. G., et al. (1984).Cell. 38(3):779-89)。
ELISA 分析:一个来自独立实验室的代表性批次在间接ELISA和竞争ELISA中特异性地检测到酪氨酸化α微管蛋白(Gundersen, G. G., et al. (1984).Cell. 38(3):779-89.)。
免疫细胞化学分析:一个来自独立实验室的代表性批次在间期的TC-7 细胞中特异性地检测到酪氨酸化α微管蛋白并且没有检测到非酪氨酸化α微管蛋白(Gundersen, G. G., et al. (1984).Cell. 38(3):779-89)。
品質
通过蛋白质印迹在NIH/3T3细胞裂解液中进行了评估,该裂解液可以用或者不用胰腺羧肽酶(PCA)处理。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2,000稀释液在10 µg未处理的NIH/3T3细胞裂解物中检测到酪氨酸化α微管蛋白,并证明PCA 处理的NIH/3T3细胞裂解物中信号丢失。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2,000稀释液在10 µg未处理的NIH/3T3细胞裂解物中检测到酪氨酸化α微管蛋白,并证明PCA 处理的NIH/3T3细胞裂解物中信号丢失。
標靶描述
观察值〜51 kDa。在某些细胞裂解物中可能会观察到未表征的条带。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
其他客户在看
Signe S Tofteng et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 235(4), e13828-e13828 (2022-05-12)
Cyclooxygenase-2 (COX-2) activity protects against oxidative stress and apoptosis early in experimental kidney injury. The present study was designed to test the hypothesis that COX-2 activity attenuates fibrosis and preserves microvasculature in injured kidney. The murine unilateral ureteral-obstruction (UUO) model
Distinct populations of microtubules: tyrosinated and nontyrosinated alpha tubulin are distributed differently in vivo.
Gundersen, G G, et al.
Cell, 38, 779-789 (1984)
Pradeepa Jayachandran et al.
Neural development, 11, 1-1 (2016-01-20)
Shaping of the neural tube, the precursor of the brain and spinal cord, involves narrowing and elongation of the neural tissue, concomitantly with other morphogenetic changes that contribue to this process. In zebrafish, medial displacement of neural cells (neural convergence