主要文件
ABN1475
Sigma-Aldrich
抗血清素受体3A / HTR3A
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
5-hydroxytryptamine receptor 3A, 5-HT-3, 5-HT3-A, 5-HT3A, 5-HT3R, 5-hydroxytryptamine receptor 3, Serotonin receptor 3A, Serotonin-gated ion channel receptor
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HTR3A(3359)
一般說明
5-羟色胺受体 3A(UniProt P46098;也称为 5-HT-3、5-HT3-A、5-HT3A、5-HT3R、5-羟色胺受体 3、5-羟色胺受体 3A、5-羟色胺门控离子通道受体)是由人 HTR3A(也称为 5HT3R、HTR3)基因(基因 ID 3359)编码。羟色胺(5-HT)在肠道和血清素能神经末梢的肠嗜铬细胞中合成。在外周,5-HT 介导胃肠蠕动、血小板凝集和血管收缩。5-HT 影响中枢神经系统的许多功能,包括睡眠、运动、感觉知觉、唤醒和食欲。GPCR 家族的 12 个成员和 1 个离子通道介导 5-HT 的生物学效应。5-羟色胺受体 3(5-HT3R)是一种配体门控离子通道,参与许多神经生理功能,并在整个大脑和周围器官中广泛表达。已经鉴定出 5 种不同的亚基(A 至 E),其中同五聚体 5-HT 3A 是研究最多的形式。5-HT3A 产生时带有一个信号肽序列(aa1-23),在经翻译后修饰被去除,产生成熟的四次跨膜(aa242-268、274-292、303-321、456-475)离子通道,其 N 和 C 末端暴露在细胞外(aa24-241 和 476-478)。
特異性
该兔多克隆抗体通过靶向第二个胞质域内的序列来检测人血清素 3A/HTR3A。
免疫原
KLH 偶联的线性肽,对应于人血清素受体 3A/HTR3A 的第二个胞质结构域的序列。
應用
免疫组化分析:一个代表批次以 1:1,000 的稀释度在人前列腺癌以及正常的大脑皮层、心脏和扁桃体组织切片中检测到了血清素 3A/HTR3A。
抗血清素受体 3A/HTR3A 抗体,货号 ABN1475,是靶向 HTR3A 的高度特异性的兔多克隆抗体,已经在免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹对人大脑皮层组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL 的该抗体在 10 µg 人大脑皮层组织裂解液中检测到血清素受体 3A/HTR3A。
標靶描述
观测值〜55 kDa。52,79/55.28 kDa(成熟/前同工型 1;5-HT3R-AS),55.90/58.39 kDa(成熟/前同工型 2;5-HT3R-AL),52.79/53.76 kDa(成熟/前同工型) 3),52.79/55.89 kDa(成熟/前异构体 4),55.90/59.00 kDa(成熟/前异构体 5)。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外觀
亲和纯化。
含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1