主要文件
ABF1207-AF488
Sigma-Aldrich
抗磷酸化Syk(Tyr323)抗体(Alexa Fluor 488偶联物)
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
别名:
Tyrosine-protein kinase Syk, p72-Syk, p72Syk, Spleen tyrosine kinase
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
生物源
rabbit
品質等級
共軛
ALEXA FLUOR 488
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
技術
immunocytochemistry: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr323)
一般說明
酪氨酸蛋白激酶Syk (EC 2.7.10.2;UniProt P43405;也称p72-Syk、p72Syk、脾酪氨酸激酶)由人的SYK基因(基因ID 6850)编码。脾酪氨酸激酶(Syk)是一种非受体酪氨酸激酶,由造血细胞大量表达。Syk 不仅在适应性免疫受体信号传导中起关键作用,也在细胞粘附、固有免疫识别、破骨细胞成熟、血小板激活和血管发育中起关键作用。Syk 在非活性状态时处于自抑制构象(autoinhibited conformation),在结合免疫受体酪氨酸激活基序(ITAM)时激活,以及在SH1(a.a. 15-107)和SH2(a.a. 168-259)之间以及SH2和激酶结构域(a.a. 371-631)之间的两个连接区(a.a. 108-160 和260-370)中酪氨酸残基磷酸化时激活。ITAM的初始结合引发Syk的快速激活,随后的磷酸化导致长时间的激活。此外,Syk 可以使 ITAM磷酸化,并使自身的连接区酪氨酸自磷酸化,从而在ITAM介导的初始Syk激活后产生正反馈环(positive feedback loop)。通过与含ITAM接头蛋白(如DAP12 (TYROBP))和FcR γ链(FcRgamma)的相互作用,Syk 也介导不含TAM(包括整合素和C-型凝集素)的受体的信号传导。
特異性
靶向磷酸酪氨酸残基,对应于人Syk剪接亚型 1的pTyr323 和人yk剪接亚型2的pTyr300。小鼠和大鼠Syk中靶酪氨酸周围的序列不是高度保守的。
免疫原
对应于人Syk的磷酸化Tyr323周围序列的 KLH 偶联的线性肽。
表位:结构域:
應用
使用经验证可用于免疫细胞化学的该兔多克隆抗磷酸化Syk(Tyr323)(Alexa Fluor 488偶联物,货号ABF1207-AF488)抗体检测酪氨酸323磷酸化的Syk。
未偶联抗体(货号ABF1207)也可用于蛋白质印迹应用。
研究类别
信号传导
品質
通过免疫细胞化学法在Jurkat 细胞中进行评估。
免疫细胞化学分析:该抗体的1:100稀释液在过氧化氢处理的Jurkat细胞中检测到Syk Tyr323磷酸化诱导。
標靶描述
观测分子量~72/69 kDa。计算分子量 72.07/69.51 kDa(人Syk亚型 1/2)。
外觀
亲和纯化。
含1.5% BSA和0.05%叠氮化钠的PBS中的纯化兔多克隆抗体Alexa Fluor 488 偶联物。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2