純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
技術
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... WAC(51322)
一般說明
WAC(含WW结构域的带卷曲线圈的适配器蛋白)在′Lys-120′(H2BK120ub1)上作为基因转录和组蛋白H2B单泛素化之间的连接子。Wac通过其WW结构域与RNA聚合酶II转录机制相互作用,并通过其卷曲区域与RNF20-RNF40相互作用。研究表明,它能调控 H2BK120ub1、基因转录、DNA 损伤时细胞周期检查点的激活、正向调控氨基酸饥饿诱导的自噬以及负向调控泛素蛋白酶体途径。在核斑点中,已观察到它与前核糖核酸加工复合物共定位。该抗体可识别MMP-9的N末端(活性)。
免疫原
对应于人WAC的重组蛋白。
應用
抗-WAC、N端可检测WAC蛋白的水平,已发表,经验证可用于WB、IP & ChIP。
研究子类别
染色质生物学
染色质生物学
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
蛋白印迹分析:1 µg/mL代表性批次在10 µg HEK293细胞裂解液中检测到WAC。
免疫沉淀分析:独立实验室的代表性批次在稳定转染SFB-RNF20的293T细胞裂解液和转染siRNA负对照的HCT116细胞裂解液中检测到WAC,N端(Zhang, F. and Yu, X. (2011).Mol Cell. 41(4):384-397.)。
染色质免疫沉淀:独立实验室的代表性批次在转染siRNA阴性对照的HCT116细胞裂解液中检测到WAC,N端,但在转染siRNF20的HCT166细胞裂解液中显示信号丢失(Zhang, F. and Yu, X. (2011).Mol Cell. 41(4):384-397.)。
免疫沉淀分析:独立实验室的代表性批次在稳定转染SFB-RNF20的293T细胞裂解液和转染siRNA负对照的HCT116细胞裂解液中检测到WAC,N端(Zhang, F. and Yu, X. (2011).Mol Cell. 41(4):384-397.)。
染色质免疫沉淀:独立实验室的代表性批次在转染siRNA阴性对照的HCT116细胞裂解液中检测到WAC,N端,但在转染siRNF20的HCT166细胞裂解液中显示信号丢失(Zhang, F. and Yu, X. (2011).Mol Cell. 41(4):384-397.)。
品質
通过蛋白质印迹在 K562 细胞裂解液中的进行了评估。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体可在10 µg的K562细胞裂解液中检测到WAC。
蛋白质印迹分析:1 µg/mL该抗体可在10 µg的K562细胞裂解液中检测到WAC。
標靶描述
观测值〜80 kDa。已知存在~70 kDa、~65 kDa、~60 kDa和~47 kDa的多种亚型,在某些细胞裂解液中可能观察到~52 kDa、~75 kDa和~270 kDa的未表征条带。
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
K562细胞裂解液
K562细胞裂解液
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Feng Zhang et al.
Molecular cell, 41(4), 384-397 (2011-02-19)
Histone H2B ubiquitination plays an important role in regulating chromatin organization during gene transcription. It has been shown that RNF20/40 regulates H2B ubiquitination. Here, using protein affinity purification, we have identified WAC as a functional partner of RNF20/40. Depletion of