主要文件
AB9714-I
Sigma-Aldrich
抗-RAGE
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Advanced glycosylation end product-specific receptor, Receptor for advanced glycosylation end products, RAGE
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
mouse, rat
物種活性(以同源性預測)
human (based on 100% sequence homology)
技術
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
glycosylation
基因資訊
human ... AGER(177)
一般說明
晚期糖基化终产物特异性受体(UniProt:Q15109;也称为晚期糖基化终产物受体,RAGE)由人的AGER(也称为RAGE)基因编码(基因ID:177)。RAGE是一种单程I型膜蛋白,包含两个Ig样C2型结构域,一个Ig样V型结构域,一个21个氨基酸的跨膜结构域和一个41个氨基酸的胞质结构域。RAGE介导晚期糖基化终产物(AGE)的各种相互作用,晚期糖基化终产物是非酶促糖基化蛋白质,在衰老时在血管组织中积累,并加速在糖尿病积累。在诸如动脉粥样硬化和糖尿病并发症等疾病中,RAGE可作为急性和慢性血管炎症的介质。据报告,阻断RAGE可抑制动脉粥样硬化和血管疾病的发展。RAGE由内皮细胞、单核吞噬细胞、神经元和平滑肌细胞表达。在发育过程中,观察到RAGE的较高表达,特别是在中枢神经系统中,并且其水平在成熟过程中下降。除了与晚期糖基化终产物(AGE)结合外,RAGE还与淀粉样β肽,S100家族蛋白和白细胞整联蛋白结合。大脑中过量的淀粉样肽(Ab)会导致RAGE的过度刺激。RAGE-Ab相互作用被认为会导致氧化应激,从而导致神经元变性。
特異性
该多克隆抗体可检测晚期糖基化终产物的受体(RAGE)。该抗体靶向人RAGE N-末端区域中与21个氨基酸相对应的表位。人,小鼠和大鼠RAGE在该表位区域显示95%的同源性。
免疫原
KLH偶联的线性肽,对应人RAGE N末端区域的20个氨基酸。
應用
免疫组化分析:代表性批次的1:1,000的稀释液在人肺组织中检测到RAGE。
抗RAGE,目录号AB9714-I,是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向晚期糖基化终产物特异性受体,并已在免疫组化(石蜡)和蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
品質
通过蛋白质印迹在小鼠肺组织裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL的该抗体在10 µg小鼠肺组织裂解物中检测到RAGE。
標靶描述
观察分子量为〜48 kDa;计算分子量为42.80 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
聯結
替代品:AB9714
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1