抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, mouse, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RYR3(6263)
特異性
雷诺丁受体3。
免疫原
来自人雷诺丁受体3变体TM区的合成肽。
應用
研究子类别
离子通道&转运蛋白
信号传导神经科学
离子通道&转运蛋白
信号传导神经科学
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹:使用ECL为1:1,000。该抗体与500 kDa雷诺丁受体3蛋白反应。建议的封闭缓冲液为10%正常山羊血清(或与你的二抗相同的宿主),1%BSA的含0.05%吐温20的0.1 M PBS。建议的稀释缓冲液为1%正常山羊血清(或与你的二抗相同的宿主),1%BSA的含0.05%吐温20的0.1 M PBS。优选的凝胶百分比是4-12%梯度凝胶。
免疫细胞化学:1:1,000
免疫组化:使用荧光标记的二抗在2-8°C下以1:1,000过夜。建议的固定剂是0.1 M PBS中的4%多聚甲醛(一小时)。建议的透化方法是0.05%Triton X-100稀释缓冲液。建议的封闭缓冲液为10%正常山羊血清(或与你的二抗相同的宿主)和1%BSA的0.1 M PBS。建议稀释缓冲液为含1%正常山羊血清(或与二抗相同的宿主)和1%BSA的0.1 M PBS。最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
免疫细胞化学:1:1,000
免疫组化:使用荧光标记的二抗在2-8°C下以1:1,000过夜。建议的固定剂是0.1 M PBS中的4%多聚甲醛(一小时)。建议的透化方法是0.05%Triton X-100稀释缓冲液。建议的封闭缓冲液为10%正常山羊血清(或与你的二抗相同的宿主)和1%BSA的0.1 M PBS。建议稀释缓冲液为含1%正常山羊血清(或与二抗相同的宿主)和1%BSA的0.1 M PBS。最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
该抗雷诺丁受体3抗体经过验证可用在IC、IH、WB 中检测雷诺丁受体3。
外觀
兔血清。 液体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。应避免反复冻/融循环。
分析報告
对照
蛋白质印迹=成年小鼠脑(成年小鼠骨骼肌为阴性)。
IHC=成年小鼠小脑浦肯野细胞(成年小鼠小脑颗粒细胞为阴性)。
蛋白质印迹=成年小鼠脑(成年小鼠骨骼肌为阴性)。
IHC=成年小鼠小脑浦肯野细胞(成年小鼠小脑颗粒细胞为阴性)。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Functional SNP in the microRNA-367 binding site in the 3'UTR of the calcium channel ryanodine receptor gene 3 (RYR3) affects breast cancer risk and calcification.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Subtype identification and functional characterization of ryanodine receptors in rat cerebral artery myocytes.
American Journal of Physiology. Cell Physiology null
Lymphotoxin-alpha contributes to lymphangiogenesis.
Blood null
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 101(2), 392-400 (2006-04-29)
Sympathetic nerves arising from the superior cervical ganglion (SCG) protect the cerebrovasculature during periods of acute hypertension and may play a role in homeostasis of target organs. The functions of these nerves depend on calcium release triggered by activation of
Spaceflight regulates ryanodine receptor subtype 1 in portal vein myocytes in the opposite way of hypertension.
Journal of Applied Physiology (1985)