純化經由
affinity chromatography
物種活性
avian, rat, mouse
物種活性(以同源性預測)
quail (100% sequence homology), nonhuman primates (100% sequence homology), human (100% sequence homology), porcine (100% sequence homology)
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer40)
一般說明
酪氨酸羟化酶在肾上腺素能神经元的生理中起重要作用。它是从酪氨酸生物合成儿茶酚胺多巴胺和去甲肾上腺素的第一种酶和限速酶。因此,TH是一种有用的多巴胺能和去甲肾上腺素能神经元标志物。TH酶活性维持需要亚铁离子作为辅因子,且人们普遍认为其受到磷酸化作用调控。目前至少鉴定出了四种因可变剪接而产生的人TH异构体。
特異性
其他物种尚未经过测试。
酪氨酸羟化酶,磷酸化Ser40。该抗体可识别60 kDa的蛋白质,对应于在Ser40处磷酸化的TH。根据所研究的大脑区域、蛋白质载量和使用的检测方法不同,可能会检测到一些分子量更高的条带。
免疫原
来自大鼠酪氨酸羟化酶磷酸化Ser40的合成肽。
表位:磷酸化Ser40
應用
免疫组化:
先前批次的1:1,000稀释液用于IH。
免疫细胞化学:
先前批次的1:1,000稀释液用于ELISA。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
先前批次的1:1,000稀释液用于IH。
免疫细胞化学:
先前批次的1:1,000稀释液用于ELISA。
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
神经递质 & 受体
神经递质 & 受体
研究类别
神经科学
神经科学
酪氨酸羟化酶抗体(磷酸化Ser 40)可检测酪氨酸羟化酶水平& 已发表 & 经验证可用于IC、IH & WB。
品質
通过蛋白质印迹对PC12裂解液进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:500稀释液在10 μg PC12裂解液中检测到TYROSINE HYDROX PSER40。
蛋白质印迹分析:
该批次的1:500稀释液在10 μg PC12裂解液中检测到TYROSINE HYDROX PSER40。
標靶描述
60 kDa
外觀
免疫亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,液体,溶于含有10mM Hepes(pH 7.5)、150mM NaCl、100 µg/mL BSA和50%甘油的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,未稀释的等分试样可-20°C稳定保存6个月。
分析報告
对照
阳性对照:脑(交感神经末梢)和肾上腺。
阳性对照:脑(交感神经末梢)和肾上腺。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Phosphodiesterase 4 inhibition enhances the dopamine D1 receptor/PKA/DARPP-32 signaling cascade in frontal cortex.
Psychopharmacology (Psychopharmacologia) null
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 291-291 (2017-01-10)
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) and human foreskin fibroblasts (HFFs) are used for the culture of human embryonic stem cells (hESCs). MEFs and HFFs differed in their capacity to support the proliferation and pluripotency of hESCs and could affect cardiac differentiation
Regulation of serine (Ser)-31 and Ser40 tyrosine hydroxylase phosphorylation during morphine withdrawal in the hypothalamic paraventricular nucleus and nucleus tractus solitarius-A2 cell group: role of ERK1/2.
Endocrinology null
Restricted role of CRF1 receptor for the activity of brainstem catecholaminergic neurons in the negative state of morphine withdrawal.
Psychopharmacology (Psychopharmacologia) null
Distinct roles of PDE4 and PDE10A in the regulation of cAMP/PKA signaling in the striatum.
The Journal of Neuroscience null