主要文件
AB5733
Sigma-Aldrich
Anti-Vimentin Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
别名:
Anti-F5H288
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品名称
抗-波形蛋白抗体, serum, Chemicon®
生物源
chicken
品質等級
抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat, mouse, chicken, feline, human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... VIM(7431)
特異性
识别波形蛋白。
免疫原
重组波形蛋白。
應用
使用经过验证可用于IC的抗波形蛋白抗体检测波形蛋白。
免疫细胞化学:1:1,000-1:5,000
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
研究子类别
细胞骨架
研究类别
细胞结构
外觀
PBS中的鸡IgY,含5 mM叠氮化钠作为防腐剂。
未纯化
儲存和穩定性
自发运之日起在-20°C可保存1年。等分以避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
乳腺癌组织,结肠,前列腺,扁桃体,扁桃体淋巴瘤,子宫,输尿管
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Cooperative signaling between oncostatin M, hepatocyte growth factor and transforming growth factor-? enhances epithelial to mesenchymal transition in lung and pancreatic tumor models.
Gretchen M Argast,Peter Mercado,Iain J Mulford,Matthew O'Connor,David M Keane et al.
Cells Tissues Organs null
Repression of a potassium channel by nuclear hormone receptor and TGF-? signaling modulates insulin signaling in Caenorhabditis elegans.
Park, D; Jones, KL; Lee, H; Snutch, TP; Taubert, S; Riddle, DL
PLoS Genetics null
A mammary stem cell population identified and characterized in late embryogenesis reveals similarities to human breast cancer.
Spike, BT; Engle, DD; Lin, JC; Cheung, SK; La, J; Wahl, GM
Cell Stem Cell null
A systems view of epithelial-mesenchymal transition signaling states.
Thomson, S; Petti, F; Sujka-Kwok, I; Mercado, P; Bean, J; Monaghan, M; Seymour et al.
Clinical & Experimental Metastasis null
GFAP isoforms in adult mouse brain with a focus on neurogenic astrocytes and reactive astrogliosis in mouse models of Alzheimer disease.
Kamphuis, W; Mamber, C; Moeton, M; Kooijman, L; Sluijs, JA; Jansen, AH; Verveer et al.
Testing null