抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... EN1(2019)
特異性
识别同源域转录因子En1(Engrailed家族)。
免疫原
来自人En1的合成肽。
應用
抗En-1抗体是用于WB,IH的抗En-1抗体。
研究子类别
发育神经科学
神经&胶质标志物
发育神经科学
神经&胶质标志物
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹:使用ECL为1:200-1:1,000
免疫组化:1:200-1:1,000。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
免疫组化:1:200-1:1,000。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
外觀
亲和纯化的免疫球蛋白。 在不含防腐剂的50%饱和硫酸铵和PBS溶液中沉淀的抗体。
儲存和穩定性
将未开封的小瓶在-70°C保存6个月应避免反复冻/融循环。
制备和使用:
为了复溶抗体,以中等速度(5,000 rpm)离心抗体小瓶5分钟,以颗粒化沉淀的抗体产物。小心取出硫酸铵/PBS缓冲溶液并丢弃。该过程不必一定要移出所有的硫酸铵/PBS溶液。10 μL残留硫酸铵溶液不会影响抗体的重悬。不要使蛋白颗粒干燥,因为可能会导致抗体反应性严重丧失。
用合适的生物缓冲液如PBS或TBS(pH值7.3-7.5)重悬抗体颗粒,使其最终浓度为1.0 mg/mL。例如,为了用50 μg沉淀的抗体达到1.0 mg/mL的浓度,所需的缓冲液量为50μL。
小心地将液体缓冲液添加到颗粒上。不可涡旋。用宽移液器吸头轻轻搅拌或用手指轻敲混匀。使用前,将沉淀的抗体在4-25°C下再水化1小时。无法重悬的沉淀的抗体小颗粒是正常的。过量灌装小瓶以补偿任何损失。
再水化的抗体溶液可以在2-8°C下以未稀释的形式储存2个月,而没有任何明显的活性损失。注意,该溶液不是无菌的,因此如果产品在2-8°C下储存,则应格外小心。
对于在-20°C下储存,可以加入等体积的甘油,但是,建议使用ACS级或更高等级的甘油,因为如果使用的甘油不是高质量,则可能会导致活性显著损失。
对于在-70°C下的长期储存,建议使用再水化缓冲液制备的2%BSA(组分V,可用的最高等级)溶液进一步按1:1稀释再水化抗体溶液。可以将得到的1%BSA/抗体溶液等分,并在-70°C下冷冻保存长达6个月。应避免反复冻/融循环。
制备和使用:
为了复溶抗体,以中等速度(5,000 rpm)离心抗体小瓶5分钟,以颗粒化沉淀的抗体产物。小心取出硫酸铵/PBS缓冲溶液并丢弃。该过程不必一定要移出所有的硫酸铵/PBS溶液。10 μL残留硫酸铵溶液不会影响抗体的重悬。不要使蛋白颗粒干燥,因为可能会导致抗体反应性严重丧失。
用合适的生物缓冲液如PBS或TBS(pH值7.3-7.5)重悬抗体颗粒,使其最终浓度为1.0 mg/mL。例如,为了用50 μg沉淀的抗体达到1.0 mg/mL的浓度,所需的缓冲液量为50μL。
小心地将液体缓冲液添加到颗粒上。不可涡旋。用宽移液器吸头轻轻搅拌或用手指轻敲混匀。使用前,将沉淀的抗体在4-25°C下再水化1小时。无法重悬的沉淀的抗体小颗粒是正常的。过量灌装小瓶以补偿任何损失。
再水化的抗体溶液可以在2-8°C下以未稀释的形式储存2个月,而没有任何明显的活性损失。注意,该溶液不是无菌的,因此如果产品在2-8°C下储存,则应格外小心。
对于在-20°C下储存,可以加入等体积的甘油,但是,建议使用ACS级或更高等级的甘油,因为如果使用的甘油不是高质量,则可能会导致活性显著损失。
对于在-70°C下的长期储存,建议使用再水化缓冲液制备的2%BSA(组分V,可用的最高等级)溶液进一步按1:1稀释再水化抗体溶液。可以将得到的1%BSA/抗体溶液等分,并在-70°C下冷冻保存长达6个月。应避免反复冻/融循环。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Journal of cellular biochemistry, 117(9), 1991-2000 (2016-01-15)
High molecular weight FGF2 transgenic (HMWTg) mouse phenocopies the Hyp mouse, homolog of human X-linked hypophosphatemic rickets with hypophosphatemis, and abnormal FGF23, FGFR, Klotho signaling in kidney. Since abnormal Wnt signaling was reported in Hyp mice we assessed whether Wnt
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 42(15), 3096-3121 (2022-03-09)
Traumatic spinal cord injury (SCI) is a leading cause of permanent neurologic disabilities in young adults. Functional impairments after SCI are substantially attributed to the progressive neurodegeneration. However, regeneration of spinal-specific neurons and circuit re-assembly remain challenging in the dysregulated