主要文件
AB5675-AF488
Sigma-Aldrich
抗代谢型谷氨酸受体5抗体,Alexa Fluor 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
别名:
Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5, G protein-coupled receptor GRM5, G protein coupled receptor family C, group 1, member E
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
ALEXA FLUOR 488
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
rat
物種活性(以同源性預測)
bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology)
技術
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GRM5(2915)
一般說明
代谢型谷氨酸受体5或称mGluR5(UniProt P31424;也称为G蛋白偶联受体GRM5,G蛋白偶联受体家族C第1组成员E)由大鼠Grm5(也称为Gprc1e、Mglur5)基因编码(基因ID 24418)。代谢型谷氨酸受体属于G蛋白偶联受体家族,根据其序列同源性,推定的信号转导机制和药理特性将其分为3类。mGluR1和mGluR5构成I类代谢型谷氨酸受体。在神经元和小胶质细胞的突触后末端发现了mGluR5。mGluR5通过Gq/G11偶联发出信号以激活磷脂酶C,从而导致钙动员和蛋白激酶C(PKC)激活。此外,据报告,mGluR5还以不依赖G蛋白的方式介导涉及Src家族蛋白酪氨酸激酶的信号传导。
特異性
预期与UniProt(分别为P41594、P31424 和 Q3UVX5)报告的人、大鼠和小鼠mGluR5 的所有剪接亚型反应。
免疫原
合成线性肽,对应于大鼠mGluR5的C末端胞质结构域序列。
表位:C末端胞质结构域。
應用
免疫细胞化学分析:一个代表性批次的1:100稀释液在大鼠皮质神经元中检测到代谢型谷氨酸受体5。
未偶联的抗体(货号AB5675)适用于蛋白质印迹和免疫组化应用。
抗代谢型谷氨酸受体5抗体,Alexa Fluor 488 是用于免疫细胞化学和免疫荧光的一种针对代谢型谷氨酸受体5的抗体。
研究子类别
神经递质 & 受体
研究类别
神经科学
品質
通过免疫荧光法对大鼠脑组织切片进行了评价。
免疫荧光分析:该抗体的1:100稀释液在大鼠小脑和大鼠大脑组织切片中检测到代谢型谷氨酸受体5。
標靶描述
观察值〜150 kDa。
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体偶联物,溶于含15 mg/mL BSA和0.1%叠氮化钠的PBS中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律資訊
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2