抗體表格
serum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse, rat, frog, chicken
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RCVRN(5957)
mouse ... Rcvrn(19674)
一般說明
恢复蛋白是在视网膜感光细胞和微型锥体双极细胞中表达的钙结合蛋白。它似乎通过阻断光激发的视紫红质的磷酸化来延迟光转导级联的终止。
特異性
其他物种尚未经过测试。
可识别恢复蛋白。
免疫原
重组人恢复蛋白。
應用
使用经过验证可用于IC,IH,IH(P)& WB的该抗恢复蛋白抗体检测恢复蛋白。
研究子类别
感官 & PNS
感官 & PNS
研究类别
神经科学
神经科学
蛋白质印迹分析:
使用ECL为1:1,000-1:5,000稀释液。
免疫组化:
在冰冻和石蜡包埋的组织切片上为1:1,000(室温2小时或2-8ºC过夜)。建议的固定剂为4%多聚甲醛或3%多聚甲醛加0.1%戊二醛。建议的透化溶液是0.1%Triton X-100。建议的封闭缓冲液是0.05 M Tris盐水,pH值7.4,其中含有2.5%BSA,0.1%triton和0.05%叠氮化钠。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
使用ECL为1:1,000-1:5,000稀释液。
免疫组化:
在冰冻和石蜡包埋的组织切片上为1:1,000(室温2小时或2-8ºC过夜)。建议的固定剂为4%多聚甲醛或3%多聚甲醛加0.1%戊二醛。建议的透化溶液是0.1%Triton X-100。建议的封闭缓冲液是0.05 M Tris盐水,pH值7.4,其中含有2.5%BSA,0.1%triton和0.05%叠氮化钠。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
標靶描述
26kda
聯結
替代品:AB5431P
外觀
兔多克隆血清。不含防腐剂。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20ºC可稳定保存1年。
分析報告
对照
阳性对照:恢复蛋白存在于视网膜的光感受器和微型锥体双极细胞以及松果体的松果体细胞中。
阳性对照:恢复蛋白存在于视网膜的光感受器和微型锥体双极细胞以及松果体的松果体细胞中。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
Not applicable
Genetic control of circuit function: Vsx1 and Irx5 transcription factors regulate contrast adaptation in the mouse retina.
The Journal of Neuroscience null
Neuroscience, 195, 145-165 (2011-08-27)
The endocannabinoid (eCB) system is thought to participate in developmental processes in the CNS. The rodent retina represents a valuable model to study CNS development because it contains well-identified cell types with established developmental timelines. The distribution of cannabinoid receptor
Adult donor rod photoreceptors integrate into the mature mouse retina.
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
PloS one, 9(6), e99075-e99075 (2014-06-12)
In the widely used mouse model of retinal degeneration, rd1, the loss of photoreceptors leads to rhythmic electrical activity of around 10-16 Hz in the remaining retinal network. Recent studies suggest that this oscillation is formed within the electrically coupled
Neuroscience, 224, 63-69 (2012-08-23)
Retinal bipolar cells and ganglion cells are known to possess voltage-gated T-type Ca(2+) channels. Previous electrophysiological recording studies suggested that there is differential expression of different T-type Ca(2+) channel α1 subunits among bipolar cells. The detailed expression patterns of the